Identificación microbiana clínica
Identifique microrganismos clínicamente significativos siguiendo su propio método
Prescriba el tratamiento adecuado a los pacientes con soluciones de identificación de microorganismos semiautomatizadas, automatizadas, inmunológicas o bioquímicas que se adaptan a sus necesidades: la elección es suya.
Determine serotipos, detecte factores de agrupamiento y distinga diferentes toxinas utilizando los kits para pruebas inmunológicas en los que usted y su laboratorio pueden confiar. Identifique con exactitud microrganismos de importancia médica, desde enterococos hasta estafilococos, con pruebas de puntos bioquímicas, paneles de identificación y software. Reduzca las pruebas secundarias y el consumo innecesario de antibióticos y prescriba la correspondiente terapia con inmunoensayos de flujo lateral y ELISA fiables y rápidos. Automatice los antibiogramas y las pruebas de identificación mediante soluciones flexibles y personalizables.
La identificación microbiana le resultará más fácil para usted y para su laboratorio con pruebas de identificación fúngicas, virales y bacterianas exactas, sencillas, rápidas y prácticas, disponibles en un mismo lugar.
Productos destacados
Sistema RapID™ ANA II
Panel de virus respiratorios Remel™ PathoDX™
Ensayo de microplaca ProSpecT™ para detectar la toxina de C. difficile Toxin, tipos A y B
Categorías de productos de identificación microbiana clínica
Haga más con menos Elimine algunos pasos en el flujo de trabajo de identificación y mejore el rendimiento general del laboratorio con las soluciones de identificación de microorganismos automatizadas de los expertos. El sistema Thermo Scientific™ Sensititre™ es el líder en antibiogramas y pruebas de identificación (AST/ ID) y ofrece opciones de análisis a medida y flexibles con el fin de adaptarse a los laboratorios de cualquier tamaño. 
Identifique con exactitud más de 400 microorganismos de importancia médica en menos de cuatro horas Mientras que los tradicionales paneles de identificación confirmatorios manuales proporcionan resultados en entre 24 y 48 horas, los sistemas Thermo Scientific™ RapID™ utilizan una tecnología de enzimas que reduce el tiempo necesario para obtener resultados a tan solo 4 horas. La inoculación simple en un solo paso disminuye el tiempo de preparación para conseguir la máxima productividad.
Elija entre cientos de tipos y cepas de antisuero para la identificación serológica mediante portaobjetos o aglutinación en tubo. 
Visualice los anticuerpos mediante pruebas de inmunofluorescencia directas y reactivos que le permitirán detectar e identificar virus respiratorios, clamidia, herpes y enterovirus. Trabaje con confianza gracias a resultados fiables y de fácil lectura, reduzca los pasos y ahorre valioso tiempo en el laboratorio.
Encuentre la solución de identificación y confirmación clínica que necesita de uno de los mayores catálogos de productos de aglutinación del mundo. Con una amplia gama de organismos y tipos de organismos, puede encontrar soluciones de análisis a partir de muestras humanas, hemocultivos y colonias aisladas en placas de medios de cultivo.
Aumente la eficiencia del flujo de trabajo con inmunoensayos de flujo lateral y ELISA / EIA rápidos y fiables para la identificación de infecciones respiratorias, de parasitología, virología y enterobacteriología. Elija el formato que se adapte a su flujo de trabajo de laboratorio, tanto si necesita inmunoensayos enzimáticos de alto rendimiento como inmunoensayos de flujo lateral, para realizar pruebas cómodamente fuera del horario específico o para volúmenes de prueba bajos.
Recursos