Tecnología de partículas
Confíe en las soluciones de gránulos Thermo Scientific™ para sus aplicaciones de calibración, inmunoensayos, citometrías de flujo y análisis de partículas. Nuestro compromiso con los principales laboratorios de diagnóstico clínico, empresas farmacéuticas, universidades e instituciones de investigación se basa en nuestra experiencia incomparable en el desarrollo y la fabricación de gránulos con una exactitud única, reproducibilidad en lotes coherente, alto nivel de homogeneidad y estabilidad a largo plazo.
Con independencia de si su aplicación consiste en pruebas de flujo lateral, aglutinación en portaobjetos y desarrollo de ensayos turbidimétricos, caracterización de partículas, clasificación y recuento de células, sector alimentario, agrícola o industrial, entre otras posibilidades, póngase en contacto con nuestro personal experto en tecnología de partículas para analizar sus necesidades específicas.
Productos destacados de tecnología de partículas
Patrones de tamaño Nanosphere™ serie 3000
Patrones de tamaño para la precisión de recuento PHARM-TROL™
Partículas de alineación Cyto-Cal™
Categorías de productos de tecnología de partículas
Desarrolle ensayos de diagnóstico de alta sensibilidad y calidad para el punto de atención con los gránulos teñidos Thermo Scientific Color-Rich™. Los métodos de tinción interna ofrecen una saturación del color excepcional, impiden la lixiviación del colorante hacia el medio acuoso, dejan libre la superficie para un acoplamiento covalente y permiten una inmunorreactividad óptima.
Valide los resultados de los contadores de partículas con los controles de recuento Thermo Scientific™ y asegúrese de que obtienen los recuentos de partículas más exactos. Esto es fundamental en los casos en los que la contaminación del aire, la superficie o los líquidos puede ser un problema y se requiere un control riguroso.
Con los gránulos de citometría de flujo Thermo Scientific™, asegurará un rendimiento óptimo de sus instrumentos de citometría de flujo con los gránulos de citometría de flujo para las aplicaciones de calibración, alineación, recuento y configuración de instrumentos. Con ellos podrá garantizar la estabilidad óptica y de flujo, así como desarrollar ensayos para la detección simultánea y la cuantificación de hasta 24 analitos diferentes en una misma muestra.
Desarrolle ensayos y pruebas de flujo lateral con un alto nivel de precisión y sensibilidad con los gránulos fluorescentes Thermo Scientific™ Fluoro-Max™. Estos gránulos, disponibles en una gran variedad de tamaños y colores, cuentan con tinción interna para garantizar el máximo brillo del color, la visibilidad y la saturación del color, evitar la lixiviación para conseguir una estabilidad óptima y ofrecer una superficie sin colorante para el acoplamiento.
Confíe en los patrones de tamaño trazables al NIST Thermo Scientific™ como una referencia de terceros para calibrar y comprobar el rendimiento cuando los instrumentos de determinación del tamaño de las partículas deban utilizarse para resolver problemas analíticos reales.
Consiga un rendimiento preciso y resultados exactos en sus investigaciones especializadas y aplicaciones industriales con los gránulos Thermo Scientific™ para optimizar ensayos, analizar materiales con partículas de diferentes tamaños y realizar pruebas a detectores de humo y medios de filtración.
Recursos