Establecemos el estándar de una calidad superior
Solo se utilizan las resinas de la más alta calidad que cumplen las normas más exigentes para aplicaciones farmacéuticas, de investigación universitaria, de la industria alimentaria y de bienes de consumo. Las resinas de calidad superior garantizan niveles bajos de sustancias extraíbles que puedan contaminar el contenido del frasco.
Viales y frascos de envasado de plástico populares
Categorías destacadas de viales y frascos de envasado de plástico
Frascos de laboratorio para embalaje a granel
Frascos cuadrados y de boca ancha para uso general de plástico de alta calidad con diversos materiales y formas.
Frascos de envasado para embalaje a granel
Frascos para almacenamiento, transporte y envasado. Los frascos de envasado para embalaje a granel son perfectos como recipientes de envasado económicos para infinitas aplicaciones. Están disponibles en varios tamaños y formatos de envasado.
Viales de microenvasado
Recipientes para muestreo, almacenamiento y transporte. Las múltiples opciones de tapones para microenvasado le permiten identificar fácilmente los reactivos en sus kits para minimizar la posibilidad de contaminación cruzada.
Accesorios de envasado
Selle sus reactivos de forma segura. Entre los accesorios podemos destacar los distintos tapones de colores y los equipos de par de torsión para sellar con seguridad los reactivos. Los tapones son de una sola pieza y sin revestimiento con anillo de sellado moldeado integrado en el tapón para garantizar una capacidad a prueba de fugas inigualable. Los racores de llave dinamométrica garantizan lecturas de par de torsión exactas.
Frascos especializados
Diseñados para las aplicaciones de envasado más exigentes. Duraderos y con garantía a prueba de fugas, son excelentes para utilizarlos como depósitos y recipientes de residuos para instrumentación. Nuestros frascos especializados incluyen frascos con paredes de gran resistencia, recipientes de transporte IP2 y frascos fluorados para el almacenamiento o el transporte de productos químicos secos o líquidos.
Frascos cuentagotas
Proporcione una dispensación fiable y repetible. Los frascos cuentagotas Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricados con polietileno de baja densidad (LDPE) para envasar y dispensar sus valiosos reactivos, son una excelente alternativa para dispositivos de pipeteo y otros dispositivos de dispensación. Nuestros frascos cuentagotas están disponibles en tamaños de 4, 8 y 15 ml, en color blanco y natural con varios tapones de colores.
Viales de suero
Protegen contra fugas, roturas y contaminación. Nuestros viales de suero son más ligeros que el vidrio y son transparentes para que se pueda ver fácilmente el contenido.
Frascos para diagnóstico
Frascos de pequeño volumen para muestreo, almacenamiento y transporte. Nuestros frascos para diagnóstico tienen garantía a prueba de fugas y son perfectos para envasar reactivos de pequeño volumen.
Break the glass habit
Break the habit of using glass labware and take advantage of the benefits of plastic. Plastic containers are shatterproof, lighter weight than glass, and less likely to break, which requires an expensive replacement. Make your lab a safer place and stretch your budget. Break the glass habit, switch to plastic.