Optimice sus procesos con cemento.
Reduzca la variación de producto y amplíe la vida útil de la cantera. Thermo Fisher Scientific ofrece una gama completa de instrumentos y equipos para ayudar a los productores de cemento a mejorar la calidad del producto, a aumentar el rendimiento, a reducir los costes de producción y a crear gamas de productos más seguras y limpias. Es posible obtener una calidad uniforme de las materias primas gracias a los analizadores elementales en línea Thermo Scientific™, que se integran directamente en una cinta transportadora nueva o existente y determinan la composición elemental de todas las materias primas transportadas. El software de optimización de la mezcla en bruto y depósito de premezclado Thermo Scientific AccuLINK™ funciona junto con al analizador y los analizadores de fluorescencia de rayos X (XRF) y de difracción de rayos X (XRD) en laboratorio Thermo Scientific para lograr una composición uniforme, cumplir los objetivos de calidad, minimizar la variabilidad de la mezcla bruta y mejorar la eficacia del horno.
Póngase en contacto con un representante de ventas
Soluciones destacadas de producción de cemento
Analizador elemental en línea CB Omni Flex™
Analizador elemental en línea CB Omni™
Paquete de software AccuLINK™
Equipo de pesaje a granel relacionado
Consiga mediciones precisas y repetibles que cumplan las especificaciones de los clientes para material a granel procesado con un dosificador diseñado especialmente para requisitos de velocidades de dosificación moderadas y carga de la cinta.
Diseñado para aplicaciones generales de pesaje sobre cinta transportadora en la planta en los entornos industriales más exigentes, el sistema de báscula sobre cinta Ramsey serie 20 le permite controlar velocidades de dosificación para trituradoras, molinos, cribas y otros procesos con una precisión increíble.
Vídeos destacados
Observe el analizador elemental en línea Omni CB en acción
Logre una producción de cemento de gran eficacia mediante el análisis en línea continuo con el analizador elemental en línea Thermo Scientific™ CB Omni™.
Obtenga flexibilidad en el muestreo.
El muestreador de barrido principal Thermo Scientific™ Ramsey™ SWAX-7000 puede obtener una muestra representativa directamente del flujo de material.
Vea el seminario web Cement Online Analyzer Performance and Calibration (Rendimiento y calibración del analizador en línea de cemento) para obtener una descripción general completa de cómo el análisis de activación neutrónica por gammas inmediatos (PGNAA) y la fluorescencia de rayos X (XRF) pueden funcionar conjuntamente para proporcionar una alimentación de horno uniforme, un mayor rendimiento, procesos optimizados y un análisis más completo.
Ver el seminario web grabado