Proteja su valiosa investigación
Encontrará los viales y tapones adecuados para los requisitos de su aplicación y muestreador automático en nuestra amplia cartera, desde micromuestreo hasta aplicaciones de espacio de cabeza. Ofrecemos los innovadores tapones de 9 mm Thermo Scientific™ AVCS™ y viales con rosca de 9 mm SureStop™ para obtener una productividad uniforme en cada separación, con especial atención a una seguridad e integridad de las muestras mejoradas.
Productos de viales y tapones destacados
Estaciones de capsulación de alta potencia electrónicas programables
Sistema de identificación de viales Virtuoso™
Kits de roscas transparentes certificadas para MS de 9 mm
Categorías de viales y tapones
Disponemos de viales y tapones que se ajustan a cada muestreador automático. Son la opción preferida para los muestreadores automáticos modernos.
Incluye tapones de rosca y tapones a presión, así como combinaciones premontadas de tapón/septos y tapones, septos o enchufes individuales.  
Los insertos de viales permiten el micromuestreo en viales estándar. Para aplicaciones con varios fines utilice insertos con Polyspring.  
Nuestros cómodo kits de viales están disponibles como kits premontados o sin montar.
Lotes totalmente probados para análisis de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y GC (cromatografía de gases) con un certificado de conformidad en cada paquete. Para aplicaciones de MS y análisis de trazas, use los kits de viales MSCert prelimpiados.
Entre estos viales para especialidad se incluyen los siguientes tipos: viales EPA, con espacio de cabeza, prelimpiados, de reacción, de 4 ml, de almacenamiento de muestras y con ampolla.  
Este sistema de etiquetado transfiere texto, gráficos, códigos de barras y logotipos directamente a los viales para una identificación exacta.
Nuestras pinzas de engarce producen capsulados seguros y repetibles, y nuestras pinzas de desengarce retiran los cierres con un riesgo de daños mínimo.
Nuestros resistentes accesorios y gradillas para viales son conocidos por su calidad, fiabilidad y uniformidad.
Nuestras placas de pocillos y cierres se utilizan para diferentes tipos de desafíos analíticos y aplicaciones cromatográficas.
Featured advanced vial closure system (AVCS) video
Perfect closure every time
No more over tightening, septum push-through or tilted caps. SureStop 9mm vials with Advanced Vial Closure System (AVCS) feature:
  • Consistent seal, independent of torque applied
  • Optimal cap positioning
  • Optimal septum compression without septum distortion
  • Improved autosampler compatibility