Productos para la manipulación de muestras de alta densidad
Productos para la manipulación de muestras de alta densidad
Estas placas de pocillos cumplen los requisitos de los cromatógrafos actuales para aplicaciones que van desde simples análisis rutinarios a específicas y complejas situaciones de manipulación de muestras. El sistema Thermo Scientific™ WebSeal™ constituye una gama exhaustiva de placas de pocillos de polipropileno de sangrado bajo y de cierres que se pueden utilizar para distintos tipos de problemas analíticos y todo tipo de aplicaciones cromatográficas.
Productos y accesorios de placas de pocillos
Placas de pocillos de cromatografía, recubiertas de vidrio
Placas de pocillos de cromatografía, recubiertas de vidrio
Las microplacas de polipropileno de alta calidad con revestimiento de dióxido de silicio ofrecen una resistencia química similar a la del cristal con las ventajas del polipropileno. Estas placas ligeras, de moldeado preciso y económicas constituyen una alternativa a las placas de vidrio macizo.
Placas de pocillos de cromatografía, no recubiertas de plástico
Estas placas resistentes a productos químicos y al calor son perfectas para aplicaciones farmacéuticas, recogida y almacenamiento de muestras, química combinatoria y aplicaciones de control de alto rendimiento (HTS). Su diseño conforme a las dimensiones estándar de la ANSI y SBS permite una amplia compatibilidad de instrumentos.
Placas de pocillos de cromatografía, no recubiertas de plástico
Placas de pocillos de cromatografía, con insertos de vidrio
Placas de pocillos de cromatografía, con insertos de vidrio
Ahorre tiempo con estos prácticos kits de placas para pocillos con viales preinsertados de vidrio o politetrafluoroetileno (PTFE). 
Cierre de forma eficaz todos los formatos de microplacas para el almacenamiento de muestras y elimine la contaminación cruzada con una herramienta exclusiva de corte cruzado que posibilita la eliminación de muestras individuales en recipientes cerrados.
Alfombrillas de placas de pocillos
Accesorios y cinta de placas de pocillos
Accesorios y cinta de placas de pocillos
Utilice cinta WebSeal de calidad y accesorios diseñados para las placas de pocillos WebSeal.
Vials and Closures Catalog
Access the latest version of our Chromatography Columns and Consumables Catalog to ensure that you're optimizing your applications. Our enhanced online version features a robust applications search tool, access to method development guides, application notebooks, and much more.
Download catalog