La monitorización de la calidad del aire ambiente garantiza la seguridad en el lugar de trabajo y el cumplimiento normativo
Supervise de forma fiable una amplia gama de gases.
Ayude a garantizar la seguridad de los trabajadores y la conformidad normativa con una tecnología fiable. Ofrecemos equipos de monitorización de aire ambiente que miden la calidad del aire, los niveles altos y bajos de contaminantes, así como otros gases y toxinas.
Entre los sistemas de monitorización de la calidad de aire ambiente se incluyen los detectores de gas e instrumentos personales y portátiles que supervisan el aire ambiental en el lugar de trabajo para ayudar a detectar la presencia de vapores y gases tóxicos.
Póngase en contacto con un especialista en la aplicación
Equipos populares de monitorización de gases ambientales
Analizador modelo 42i (NO-NO2-NOx)
Analizador de vapores tóxicos TVA2020
Analizador de SO2 modelo 43i
Categorías destacadas de monitorización de gases ambientales
Monitorización de nitrógeno y óxido nitroso (NO-NO2-NOx-NOY-N2O)
Mida los óxidos de nitrógeno (N-NO2-NOx) en las emisiones de una fuente, incluidos los óxidos de nitrógeno en el aire desde niveles de sub-ppmm a 100 ppm.
Monitorización de dióxido de azufre (SO2)
Mida los niveles de SO2 en el aire ambiente a 50 ppt o mida niveles altos de SO2 desde una fuente de hasta 10.000 ppt.
Monitorización de monóxido de carbono (CO)
Mida una amplia gama de CO: desde niveles altos de emisión de CO a niveles de trazas en el aire ambiente.
Monitorización de ozono
Mida la cantidad de ozono en el aire ambiente con el analizador de ozono fotométrico ultravioleta de doble celda Thermo Scientific™ modelo 49i.
Monitorización de metano e hidrocarburos de no metano
Realice mediciones automatizadas de metano e hidrocarburos de no metano con el analizador de hidrocarburos de metano y no metano directo modelo 55i Thermo Scientific™.
Monitorización de amoníaco (NH3)
Mida las concentraciones de amoníaco (NH3) en el aire ambiente con el analizador de amoníaco modelo 17i de Thermo Scientific™.
Aire cero
Ofrecemos sistemas para la extracción fiable de hidrocarburos y monóxido de carbono del aire ambiente filtrado, así como sistemas que generan aire cero de pureza ultra alta para necesidades de instrumentos de proceso y analíticos.
Monitorización de gases ambientales personales y portátiles
Nuestra gama de monitorización de gases ambientales portátil incluye instrumentos que miden de manera exacta una gran variedad de gases, así como un instrumento que puede detectar rápidamente compuestos orgánicos e inorgánicos en aplicaciones exigentes, tales como el método 21 de vigilancia y rehabilitación de sitios contaminados.
Calibre los instrumentos monitorización de aire ambiente y de otros gases con calibradores de gases que generan estándares de gases. El resultado se utiliza para calibrar instrumentos que realizan comprobaciones de puesta a cero, de precisión y de calibración de fondo de escala de nivel 1, auditorías y rutinas multipunto de acuerdo con los requisitos de la EPA de EE. UU.
Gas analyzer and system tips & tricks delivered to you monthly
NO, NO2 and NOx monitoring 
Here are 5 tips and tricks for measuring the amount of NO, NO2, and NOx using any of the Thermo Scientific™ Model 42i series of gas analyzers.  
Read this Fast5 issue › 
Cold weather monitoring
Keep our Fast5 tips in mind for optimized performance and maximum uptime of your gas analyzers during cold winter months. 
Read this Fast5 issue ›
Read all issues and sign up ›
fast5-showcase-image-230x195
Resources
Support
Let us handle the repair or calibration of all your environmental process and monitoring products. We're happy to track the process from start to finish, including coverage verification, problem diagnosis, cost estimates, and repair costs.