Dos científicos
Tinta y papel. Elimine los impostores.
Los casos judiciales de perfil alto (desde investigaciones de fraudes con títulos de valores hasta asesinatos) a menudo dependen de documentos sospechosos, que requieren la comparación de tintas o bases de datos de referencia. La detección de moneda falsificada también se basa en el análisis de las tintas, así como del propio papel. La velocidad y la exactitud son esenciales para construir casos y hacer que sean sólidos. Thermo Fisher Scientific ofrece herramientas de investigación de papel y tinta probadas por colegas para ayudar a los inspectores forenses de documentos a ver artículos sospechosos con respecto a la identidad del robo, la falsificación, el fraude o la confusión de un documento falsificado.
Productos destacados de documentos sospechosos
Categorías destacadas de documentos sospechosos
Investigación no destructiva
Las herramientas de Thermo Scientific cumplen las normas publicadas de las ciencias forenses de la American Society for Testing and Materials  (ASTM) para los métodos y procedimientos de uso recomendado de la espectrometría UV-VIS y FTIR.  ASTM Subcommittee E30.90  publica varias normas de este tipo que detallan los métodos y tipos de pruebas específicas relacionadas con las pruebas de tinta y papel para FDE.  
Investigación destructiva
Las tintas también se pueden distinguir con otras pruebas químicas más complejas como la cromatografíala espectrometría de masas y otras técnicas, pero pueden ser destructivas hasta cierto punto. El acceso a la potencia de la espectrometría de masas ofrece a su laboratorio opciones adicionales para confirmar hallazgos iniciales. 
Resolución de los desafíos analíticos mediante FT-IR
Resuelva los retos analíticos mediante el espectrómetro FT-IR Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™50, que dispone de accesorios diseñados específicamente y software integrado.