Espectrometría de masas de descarga luminiscente (GD-MS)
El análisis directo de elementos traza en materiales conductores de alta pureza
El sistema de GD-MS Thermo Scientific™ ELEMENT™ GD PLUS, que ofrece una caracterización completa de materiales principalmente en el sector metalúrgico, presenta una fuente rápida de ionización de descarga luminiscente en un espectrómetro de masas de alta resolución. Es la herramienta ideal para el análisis directo de materiales conductores y semiconductores de alta pureza. El sistema puede detectar y cuantificar de forma rutinaria prácticamente todos los elementos presentes en una muestra sólida dentro o por encima del intervalo de ppm.
Categorías destacadas de GD-MS
Los espectrómetros de masas de GD le permiten definir nuevos estándares en el análisis directo de muestras sólidas. Esto los convierte en la solución ideal para una determinación de alto rendimiento de elementos traza en materiales conductores y semiconductores de alta pureza.
Incluso los análisis elementales más sofisticados son más sencillos con los accesorios de GD-MS adecuados. Mejore el rendimiento, la comodidad y la flexibilidad con accesorios diseñados específicamente para su espectrómetro de masas de descarga luminiscente.
Definición de la calidad con el GD-MS ELEMENT GD PLUS
Asista al seminario web y descubra cómo el GD-MS ELEMENT GD PLUS le ayuda a definir nuevos estándares en el análisis de muestras sólidas. Las fuentes de alimentación de pulsos de las fuentes de descarga de flujo proporcionan una ionización más eficaz con tasas de pulverización más bajas. 
Vea el seminario web ›