Espectrometría de masas de plasma acoplado por inducción (ICP-MS)
Una cartera de ICP-MS integral y avanzada
Identifique elementos orgánicos e inorgánicos a niveles de ppm hasta sub-ppt en todo el laboratorio con nuestra amplia gama de instrumental. Creamos tecnología puntera y hacemos posible que los científicos de los sectores medioambiental, industrial y sanitario trabajen de forma más rápida, con la confianza y flexibilidad necesarias para adaptarse a los requisitos cambiantes.
Productos populares de ICP-MS
ICP-MS iCAP Q
ICP-MS ELEMENT 2
ICP-MS ELEMENT XR
Categorías destacadas de ICP-MS
Este compacto sistema de sobremesa permite el análisis elemental total a niveles de sub-ppt a ppm y ofrece una detección de trazas rápida, potente y altamente sensible.
Eliminación única en su clase de interferencias para el análisis multielemento fiable y ultrasensible a nivel de trazas, incluso sin preparación de las muestras.
Realice análisis precisos y exactos de las relaciones isotópicas en una amplia variedad de muestras.
Software de plataforma intuitivo y fácil de usar, diseñado para simplificar los flujos de trabajo y maximizar la eficacia. Facilite la rotación de los técnicos del laboratorio con esta solución de software común.
Selector de la técnica de ICP-MS
SQ-ICP-MS
HR-ICP-MS
MC-ICP-MS
Características Este compacto sistema de sobremesa permite el análisis elemental total a niveles de sub-ppt a ppm y ofrece una detección de trazas rápida, potente y altamente sensible Eliminación única en su clase de interferencias para el análisis multielemento fiable y ultrasensible a nivel de trazas, incluso sin preparación de las muestras Combinación de alta resolución, alta sensibilidad y recogida múltiple con la última tecnología de amplificador de innovaciones para el análisis de isótopos múltiples a nivel de trazas
Aplicaciones Análisis de alta calidad y alto rendimiento para laboratorios de rutina que requieren límites de detección sensibles Ideal para muestras difíciles Sistemas de ICP-MS del sector magnético especialmente adecuados para semiconductores, laboratorios de ciencia material y geológica, soluciones orgánicas e inorgánicas o matrices sólidas ICP-MS multicolector es la herramienta perfecta para el estudio de las ciencias nuclear y de la Tierra, así como para las ciencias médica, forense, alimentaria y bioquímica que requieren una medición de alta precisión de las relaciones isotópicas
Tamaño de sobremesa Soportes de suelo Soportes de suelo
Tecnología clave Diseño flatapole y de cuadrupolo simple QCell Campo de sector magnético de doble enfoque disponible con detector de dínodo discreto o con detector adicional de Faraday Campo de sector magnético de doble enfoque con colectores de Faraday móviles, también disponible con múltiples dispositivos de recuento iónico
Compatibilidad con periféricos Compatibles con la mayoría de sistemas de LA, IC/LC, GC Compatibles con la mayoría de sistemas de IC/LC y GC
Automatización Combinada de forma sencilla con una gama de sistemas de automatización de laboratorio para un rendimiento perfecto
Software Software Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ (ISDS) Paquete de software ELEMENT™ Paquete de software de multicolector
Recursos
Folletos
Vídeos y seminarios web