Espectrometría de masas de relaciones isotópicas (IRMS)
Descubrimientos pioneros en geociencia y mejora de la fiabilidad de las soluciones analíticas
Durante décadas, los innovadores espectrómetros de masas de relaciones isotópicas Thermo Scientific han ayudado a los geólogos a adquirir nuevos conocimientos en la aplicación del análisis de las relaciones isotópicas en las ciencias ambientales y de la tierra, lo que les ha permitido realizar descubrimientos pioneros y superar los desafíos analíticos más complicados. Los espectrómetros de masas de relaciones isotópicas también han ayudado a los laboratorios de análisis de dopaje y alimentos mediante el suministro de resultados analíticos fiables.
Productos populares de IRMS
Espectrómetro de masas de relaciones isotópicas de alta resolución 253 Ultra
Espectrómetro de masas de relaciones isotópicas 253 Plus 10 kV
Espectrómetro de infrarrojo de relaciones isotópicas de CO2 Delta Ray
Categorías destacadas de IRMS
Mida las firmas isotópicas con una precisión y una sensibilidad extremas para obtener información exclusiva sobre la historia y el origen de los compuestos.
Utilice la espectroscopía de infrarrojo medio portátil y desplegable en el terreno para una medición continua en tiempo real en una amplia gama de aplicaciones, incluido el control de los gases de efecto invernadero.
Elija productos de nuestra exclusiva cartera de espectrómetros de masas de gases nobles para obtener resultados analíticos fiables en los campos de la geocronología, la datación y la termocronología.
Automatice su investigación mediante la gestión del control de instrumentos, la adquisición de datos, el procesamiento de datos y la generación de informes desde una sencilla plataforma de software.
Realice análisis cuantitativos exactos y fiables de múltiples elementos a nivel de traza incluso sin preparar las muestras.
Satisfaga las demandas de mediciones de relaciones isotópicas de alta precisión en ciencias, entre otras, nuclear y de la tierra.
The ultimate mass spectrometers for geochronology
Espectrómetros de masas definitivos para geocronología
Durante décadas, Thermo Fisher Scientific ha trabajado con geocientíficos para ayudarles a obtener información sobre la datación de rocas valiosas, minerales, sedimentos y fósiles. Nuestros sistemas de ICP-MS son instrumentos que se utilizan para producir los datos de datación de mayor calidad a partir del análisis de sistemas de isótopos de Rb-Sr, Sm-Nd, Lu-Hf, Re-OsPb-U. Nuestros espectrómetros de masas de gases nobles son la opción perfecta para obtener los datos de termocronología de baja temperatura, neón de exposición cromogénica y relación isotópica de Ar-Ar de alta precisión. 
Recursos
Vídeos
Asistencia