Soluciones integradas
Proteja al personal y la infraestructura crucial.
Optimice la eficacia mediante la integración de la vigilancia del personal, del área y medioambiental en una única solución de detección de radiación. El sistema de vigilancia remota Thermo Scientific™ ViewPoint™ Enterprise es un conjunto de herramientas polifacético que integra varios instrumentos de procesos medioambientales e industriales. Proporciona vigilancia en tiempo real durante las operaciones normales y de corte eléctrico en infraestructuras cruciales como plantas de energía nuclear o para aplicaciones como identificación de áreas activas radiológicas, detección de contaminación medioambiental o vigilancia de seguridad rutinaria.
Póngase en contacto con un representante de ventas.
Soluciones de vigilancia de radiación integradas populares
Sistema de detección Matrix Mobile ARIS™
Monitores de área espectroscópica por sondas de desarrollo rápido (RDP) y monitores fijos (FM) RadHalo™
Sistema de vigilancia remoto ViewPoint Enterprise
Productos de vigilancia de radiación integrados destacados
Optimice la seguridad con los monitores de área muy sensibles que detectan e identifican la radiación sobre el terreno o de forma remota. Se pueden colocar unidades portátiles en ubicaciones potencialmente peligrosas para alertar al personal cercano. Las unidades fijas permiten identificar de forma remota nucleidos y la tasa de dosis medioambiental para aplicaciones de energía nuclear, medioambientales y de planificación de urgencia.
Proporcione a los equipos de estudio una herramienta eficaz para abordar las fuentes huérfana, la contaminación radiactiva y las fuentes de mala fe. La mochila de detección de radiación Thermo Scientific™ PackEye detecta y localiza rápidamente fuentes radiactivas gamma y de neutrones con la tecnología de detector de neutrones libres He-3.
Proteja a los servicios de emergencia, la infraestructura crucial y la gente en general con un sistema personalizable que procesa y analiza de forma central los datos de los detectores de radiación, medioambientales y de uso general. Nuestro sistema de vigilancia remota ViewPoint proporciona una visión completa de los niveles de radiación durante operaciones normales y de corte eléctrico en plantas de energía nuclear, instalaciones industriales o puntos de control de seguridad.
Mejore su sistema ViewPoint con una completa gama de soluciones de hardware y software que incluye el sistema de comunicaciones a distancia Thermo Scientific™ CNET 3000, el cliente de mapeo web Thermo Scientific™ ViewPoint y el terminal independiente Thermo Scientific™ VP-SaT ViewPoint.
Identifique rápidamente las amenazas de los materiales radiactivos con la detección e inspección de radiación en tiempo real, móvil y sensible. El sistema de detección Thermo Scientific™ Matrix Mobile ARIS se puede montar en un todoterreno, barco u otro vehículo y aprovecha la potencia de la tecnología patentada Natural Background Rejection (NBR, rechazo de fondo natural) y el sistema patentado de identificación avanzada de radioisótopos ARIS con el software Thermo Scientific™ ViewPoint Enterprise.
Proteja sus instalaciones, su personal y la gente en general con la detección rápida de fuentes radiactivas mediante una red de detección de amenazas de radiación en tiempo real. El sistema Thermo Scientific™ Matrix MRDS™ incorpora la tecnología Thermo Scientific™ Natural Background Rejection (NBR), que distingue rápidamente entre fuentes de radiación naturales y artificiales mediante un proceso de calibración automática inteligente.
Minimice la amenaza de material radiactivo en el flujo de chatarra con un sistema inalámbrico de detección de radiación diseñado para su instalación en garfios de grúas. El sistema de vigilancia de garfios de grúas Thermo Scientific™ RadEye™ GR es un sistema inalámbrico de detección de radiación diseñado para su instalación en un garfio de grúa para supervisar la chatarra mientras sigue en la pila de chatarra bajo el garfio.
Amplíe el intervalo de aplicaciones a la práctica y rentable vigilancia de área de gamma y de neutrones con el monitor de área Thermo Scientific™ RadEye montado en la pared. En caso de que supere un umbral predeterminado, el sistema emite una alarma sonora/visual y el sistema RadEye se puede utilizar inmediatamente como instrumento portátil.
Detecte las amenazas nucleares en los puertos de entrada antes de que puedan convertir en peligrosas para las personas y los bienes con un sistema móvil de detección de radiación para aplicaciones marítimas. 
Logre una sencilla y rápida vigilancia de área con el paquete de vigilancia de área Thermo Scientific™ listo para usar y de fácil colocación para plantas de energía nuclear.
Recursos
Support
We provide a single source for global integrated service, support and parts supply for all your radiation, measurement and security products. 
Request service ›