Instrumentos portátiles de detección de radiación
La protección está a su alcance.
La protección va donde usted vaya con nuestros instrumentos de identificación y detección de radiación compactos y portátiles. Contamos con la gama Thermo Scientific™ RadEye™ del tamaño de un busca, que incorpora la tecnología patentada Natural Background Rejection (NBR, rechazo de fondo natural), para detectar, localizar e identificar nucleidos radiactivos como armas nucleares, bombas sucias y fuentes huérfana o deliberadamente enmascaradas. También ofrecemos una amplia gama de sondas alfa y beta adecuadas para aplicaciones de laboratorios de enseñanza, de investigación, de hospital y de medicina nuclear, aplicaciones de higiene industrial, fabricación de rayos X industriales y estudios geológicos.
Distinga rápidamente entre el material radiactivo de origen natural (NORM) y la radiación de fuentes artificiales como armas nucleares, dispositivos nucleares improvisados o dispositivos de dispersión radiológica. Desde el personal de seguridad nacional y de respuesta de emergencia hasta agencias implicadas en proyectos de descontaminación y retirada del servicio, así como empleados de hospitales y del sector farmacéutico, Thermo Fisher Scientific ofrece varios instrumentos para la vigilancia continua y la alerta inmediata ante una gran variedad de tipos de radiación.
Detecte de forma rápida y fiable la posible contaminación radiactiva. Con los monitor de contaminación Thermo Scientific, puede proteger a sus empleados y garantizar un entorno de trabajo seguro en hospitales, instalaciones nucleares, equipos de defensa civil y militar, y otros sectores que trabajan con fuentes de radiación o necesitan abordar los problemas de amenazas radiactivas de fuentes huérfanas, desconocidas u ocultas.
Evite la propagación de la contaminación en el lugar de trabajo y más allá. Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia variedad de sondas alfa, beta y gamma para los estudios de contaminación del personal, así como objetos grandes y pequeños, incluidos tableros de mesa, suelos, equipos y cualquier otra superficie que puedan estar expuestos a material radiactivo.
Recursos
- Hoja de datos de NBR
- RadEye Selection Guide (Guía de selección de RadEye)
Support
We provide a single source for global integrated service, support and parts supply for all your radiation, measurement and security products.
Request service ›