La detección y el análisis de nucleidos radiactivos ocultos requieren instrumentos de identificación de radiación con una alta sensibilidad y exactitud. Los gastos, el peso y la complejidad de este equipo impiden que muchos equipos de seguridad cuenten con las herramientas adecuadas para gestionar una situación de radiación peligrosa.
El nuevo detector de radiación personal espectroscópico Thermo Scientific™ RadEye™ SPRD hace que la identificación de radiación sea accesible y asequible. El detector RadEye SPRD del tamaño de la palma de la mano es un monitor de radiación de alto rendimiento diseñado para exponer, localizar e identificar nucleidos radiactivos como fuentes huérfanas u ocultas. Al igual que ocurre con el detector de radiación personal Thermo Scientific RadEye PRD de confianza, el detector RadEye SPRD es intuitivo, resistente y funciona 170 horas con pilas AAA estándar. Esta combinación hace que sea la solución perfecta en situaciones difíciles e impredecibles. Con un precio de 3.950 USD, el RadEye SPRD es una forma asequible de poner la identificación de la radiación en manos de todo el equipo.
Hable con un experto: 1-800-274-4212
Correo electrónico: customerservice.rmsi@thermofisher.com
El sistema RadEye SPRD ofrece:
  • Amplia biblioteca de radionucleidos, incluidos materiales de clase médica, industrial y nuclear especial, que pueden identificar sustancias in situ y proporcionar inteligencia aplicable para responder a las autoridades y otras organizaciones
  • Mismo diseño portátil, resistente y probado en el sector como sus predecesores RadEye, que simplifica la adopción para equipos con experiencia anterior
  • Considerable reducción de costes en comparación con otros identificadores de nucleidos del mercado, que aumenta la disponibilidad de esta tecnología
  • Sofisticados algoritmos que permiten que el instrumento distinga automáticamente la radiación de fondo natural, la radiación procedente de fuentes benignas (como una persona que se ha sometido a un tratamiento médico radiológico) y radionucleidos de interés potencialmente peligrosos