Análisis de superficies
Obtenga una respuesta segura
Los espectrómetros XPS Thermo Scientific™ son la solución para sus análisis de superficie, películas delgadas e interfaz más desafiantes y complejos. Nuestras innovaciones analíticas permiten a los científicos a la vanguardia en investigación científica de materiales realizar destacados avances en los campos de desarrollo de películas ultradelgadas y de nanotecnología. Prestaciones como una incomparable facilidad de uso, el mejor software de su clase y alta capacidad de procesamiento de muestras proporcionan resultados excelentes para los laboratorios de producción y analíticos. Siempre que surgen nuevas preguntas a la superficie, nuestra completa oferta de espectrómetros XPS proporciona el rendimiento y la flexibilidad necesarios para obtener una respuesta segura.
Póngase en contacto con un representante de ventas
Sistemas XPS destacados
HDI-K-Alpha-XRay-Photoelectron-Spectrometer-System-230x195
Obtenga resultados precisos de forma rápida y eficiente. El sistema compacto Thermo Scientific™ K-Alpha+ combina los requisitos de XPS para el análisis de investigación y rutinario con un alto procesamiento de muestras y prestaciones avanzadas. Su funcionamiento intuitivo, guiado por el sistema de datos Thermo Scientific™ Avantage, hace que K-Alpha+ sea perfecto para instalaciones multiusuario.
Disfrute de un alto rendimiento analítico y flexibilidad con la microsonda del espectrómetro de fotoelectrones de rayos X (XPS) Thermo Scientific™ ESCALAB™ 250Xi. Este sistema combina la alta sensibilidad con la adquisición de imágenes cuantitativas de alta resolución y la capacidad multitécnica para producir barridos de reconocimiento de alta calidad en cuestión de segundos. 
HDI-ESCALAB-250Xi-XRay-Photoelectron-Spectrometer-230x195
HDI-Theta-Probe-230x195
Caracterice capas ultrafinas de forma no destructiva mediante el sistema Theta Probe de espectrometría de fotoelectrones de rayos X con resolución angular Thermo Scientific™. Theta Probe extrae espectros con resolución angular sin necesidad de bascular la muestra y efectúa mediciones de películas finas complejas de forma sencilla e intuitiva.
Garantice que su próximo experimento de análisis de superficies alcance un rendimiento pleno. La fuente de iones de modo dual Thermo Scientific™ MAGCIS™ permite realizar perfiles de profundidad y limpieza de superficie de materiales blandos y duros en el mismo instrumento de XPS. El software Avantage se encarga completamente de la pulverización monoatómica y de la agregación de gases que pueden realizarse en cuestión de segundos.
HDI-MAGCIS-POSITION-A-230x195
HDI - Avantage Data System 230 x 195
Aproveche todo el potencial de su espectrómetro de electrones con el sistema de datos Thermo Scientific™ Avantage para análisis de superficies. Este sistema de datos, el mejor de su clase, integra funciones de control instrumental, adquisición y procesamiento de datos y generación de informes para proporcionar un control instrumental preciso, exacto y fiable.
Vídeos destacados de espectrómetros de fotoelectrones de rayos X
Cambio en la manera en que se construyen los instrumentos de XPS
El nuevo sistema K-Alpha+ ofrece un excepcional rendimiento de XPS y un flujo de trabajo totalmente automatizado desde la introducción de muestras hasta la generación de informes a un precio asequible.
MAGCIS en detalle
Esta fuente de iones de modo dual permite análisis en profundidad de perfiles y limpieza de superficie de materiales blandos y duros en el mismo instrumento XPS.
Recursos
Asistencia
Contacto