Antibody-Production-Art
La producción de anticuerpos se refiere a los pasos que conducen a la generación de anticuerpos e implica la preparación de muestras de antígenos y su inyección segura en animales de laboratorio o granja para provocar niveles elevados de expresión de anticuerpos específicos del antígeno en el suero, que después se puede recuperar del animal.
La producción correcta de anticuerpos depende de una planificación y aplicación cuidadosas de varios pasos y consideraciones importantes:
  • Sintetizar o purificar el antígeno diana (p. ej., péptido o hapteno)
  • Elegir una proteína portadora inmunogénica adecuada
  • Conjugar el antígeno y la proteína portadora para crear el inmunógeno
  • Inmunizar animales con las planificaciones y las fórmulas adyuvantes adecuadas
  • Cribar el suero (o hibridomas) para la titulación y el isotipaje de anticuerpos
Productos de producción de anticuerpos populares
Categorías de producción de anticuerpos destacadas
Se puede usar KLH y otras proteínas portadoras para conjugar péptidos y otros haptenos mediante grupos sulfhidrilo, amina o carboxilo para provocar la producción de anticuerpos específicos contra casi cualquier molécula. También ofrecemos adyuvantes para la inmunización eficaz.
Kits de reactivos para la determinación rápida y precisa del isotipo de anticuerpos monoclonales de ratón (clase y subclase de inmunoglobulina) y de la concentración de anticuerpos específica de especies para el cribaje sistemático de la producción de anticuerpos de hibridomas o ascitis y la titulación.
Reactivos optimizados y kits basados en las proteasas papaína, pepsina y ficina inmovilizadas para disociar de forma selectiva moléculas de inmunoglobulina IgG e IgM en fragmentos de anticuerpos Fab, Fab', F(ab')2 y Fc para su uso en inmunodetección e inmunoensayos.
bulk-pod-showcase-270x195
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.
Please click on the button below to fill out our bulk and custom ordering form. 
Complete request form
Resources
Learning resources
Support resources