POROS non-affinity chromatography columns are designed for reverse phase, anion exchange and cation exchange chromatography of peptides, proteins, polynucleotides and other biomolecules in the high-resolution separation mode.  They consist of polymeric packing of cross-linked poly[styrene-divinylbenzene] flow-through particles for rapid mass transport.
Request information
Ion exchange
Reversed phase
Hydrophobic interaction
Recursos de bioproducción
¿Tiene alguna duda acerca de los medios Gibco™, las resinas de cromatografía POROS™, las pruebas rápidas de contaminantes Applied Biosystems™ SEQ o nuestros productos de terapia celular y linfocitos T?  Haga clic a continuación para acceder a folletos de productos, vídeos de formación, aplicaciones móviles y mucho más.
Asistencia