El cultivo de células en material de plástico plano da como resultado láminas de células bidimensionales artificiales.  Las células normales del cuerpo humano se encuentran en un entorno tridimensional, completamente rodeado por otras células, membranas, capas fibrosas y proteínas de adhesión.
Nuestros productos Gibco®, incluidos matrices extracelulares, soportes y proteínas, proporcionan unos entornos relevantes de morfología y fisiología similares a las que se darían en vivo para obtener una biología celular más realista y mejores interacciones intercelulares.
Figura 1 (izquierda): Células H9 cultivadas en matriz lista para su uso cualificada para hESC Geltrex® y medio Essential™ 8, teñidas para la expresión de Tra-1-81.
Geltrex
Los productos Geltrex® están libres del virus elevador de lactosa deshidrogenasa (LDEV) lo que los hace perfectos para todos los tipos de cultivos celulares e investigaciones en vivo con ratones.
Laminina
La laminina es la glicoproteína principal
de las membranas basales.
La laminina de ratón facilita la unión
y la expansión de células madre embrionarias (ESC), células madre pluripotentes inducidas (iPSC) y
células madre neuronales (NSC).
Colágeno
El colágeno es la proteína de la matriz extracelular más usada para el cultivo celular, puesto que facilita la fijación celular, el crecimiento, la diferenciación, la migración y la morfogénesis del tejido.
Otras proteínas de matriz
Otras proteínas de la matriz extracelular populares
Sistemas de cultivo celular 3D