Cree sus propias bibliotecas de ADNc mediante nuestros kits de construcción de bibliotecas de ADNc Invitrogen™, utilice nuestro ADNc de primera cadena listo para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en el descubrimiento y análisis de genes, o bien amplifique los extremos de ARNm con uno de nuestros kits para la amplificación rápida de los extremos de ADNc (RACE). También se encuentran disponibles las bibliotecas genómicas de BAC/PAC del CalTech y RPCI.
Kits de construcción de bibliotecas de ADNc
Construya bibliotecas de ADNc de alta calidad y longitud completa utilizando la transcriptasa reversa SuperScript® combinada con la clonación de Gateway® para bibliotecas sin corte (sin uso de digestión de restricción). También puede utilizar nuestros innovadores kits CloneMiner™ II.
ADNc
El ADNc Gene Pool™ es de primera cadena y listo para PCR para primers específicos o degenerados, análisis de expresiones específicas de tumores o tejidos, o caracterización del ARNm empalmado.
  • Ver todos los ADNc
Kits RACE
Kits para la amplificación rápida de los extremos de ADNc (RACE) para amplificar secuencias de ácido nucleico desconocidas en el extremo 3' o 5' del ARNm.
Bibliotecas de ADN genómico
Recursos de clonación de ADN genómico BAC/PAC del California Institute of Technology y Roswell Park Cancer Institute.