Cuando se lanzó la tecnología de clonación TOPO™, provocó una revolución. Durante los últimos 18 años, la tecnología TOPO se ha convertido en el método de clonación más usado en el mundo.
La tecnología de clonación TOPO es:
  • Eficaz: hasta el 95 % de los clones contiene el inserto deseado.
  • Rápida: reacción a temperatura ambiente en 5 minutos.
  • Fácil: procedimiento sencillo de 3 pasos.
  • Demostrada: más de 20.000 citas.
  • Flexible: disponible con o sin células competentes, en varios tamaños de reacción.
Sin importar cuál sea su aplicación posterior, la tecnología de clonación TOPO le ayudará a obtener el clon correcto antes, con lo que le dejará tiempo libre para dar respuesta a preguntas más importantes.
Folleto de tecnología de clonación TOPO
Vídeo destacado
Vea cómo funciona la tecnología de clonación de PCR Invitrogen™ TOPO™
Descubra lo fácil que es conseguir una recuperación del 95 % de su clon en solo 5 minutos.
Elija la solución de clonación TOPO adecuada para usted
Clonación de extremos romos TOPO
NOVEDAD: 25 % adicional de reacciones
Para la inserción directa de productos de PCR de extremos romos amplificados con polimerasas termoestables de corrección en un vector plasmídico.
NOVEDAD: 25 % adicional de reacciones
Para la inserción directa de productos de PCR amplificados con polimerasa Taq en un vector plasmídico para subclonación.
Para una clonación fácil y eficaz de productos de PCR largos (de 3 a 10 kb) que usen el vector pCR™-XL-TOPO.
Kits TOPO sin células competentes
NOVEDAD: 25 % adicional de reacciones
Clonación recombinante Gateway con tecnología TOPO
Clonación de expresiones con tecnología TOPO
Conozca al inventor
Descubra cómo se desarrolló la revolucionaria clonación TOPO con el Dr. John Chestnut, investigador en Synthetic Biology RND.
Dr. Jon Chesnut
Tecnología de clonación TOPO
NOVEDAD Centro de asistencia para la clonación
Obtenga consejos, ayuda para la solución de problemas y recursos para sus aplicaciones de clonación.