Una gama de productos para laboratorios que realizan purificación automatizada de ácidos nucleicos
Sistemas de purificación KingFisher™
kingfisher-flex-small
Optimice y automatice los flujos de trabajo de purificación de ácidos nucleicos con los kits Invitrogen™ MagMAX™ y los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™. Una revolucionaria tecnología de separación de partículas (varillas magnéticas permanentes y peines de puntas desechables con control de movimiento independiente) constituye la base de los instrumentos KingFisher™ Flex y KingFisher™ Duo Prime.
Más información
Procesadores de partículas MagMAX™ Express
magmax-express-small
Estos procesadores de partículas magnéticas económicos y flexibles ofrecen:
  • Dos opciones de rendimiento: formatos de 24 y 96 pocillos
  • Compatibilidad con el kit MagMAX™
  • Flexibilidad para añadir sus propios tampones y medios
Su solución de purificación de ácidos nucleicos de rendimiento medio a alto
Más información
Sistema de purificación de plásmidos BenchPro™ 2100
benchpro-2100-small
Este sistema intuitivo y portátil ofrece:
  • Purificación apta para transfección de plásmidos a gran escala
  • Funcionamiento sencillo desde el cultivo a la muestra
  • Eliminación completa de centrifugación, pipeteo, vertido de tampones, temporizadores y etanol
Su solución para la purificación apta para transfección de plásmidos a gran escala con automatización accionada por pulsador
Más información
Recursos
Más información
NUEVO   Centro de asistencia técnica y purificación de ácidos nucleicos
Obtenga consejos, ayuda para la solución de problemas y recursos para sus aplicaciones de análisis y purificación de ácidos nucleicos.&