rebranded sho-qubit-assays
Independientemente del rendimiento, tenemos un kit de cuantificación basada en fluorescencia para sus muestras de ADN y ARN. Mediante el uso de sencillos protocolos de mezcla y lectura y la incorporación de reactivos de detección basada en fluorescencia, estos ensayos se han diseñado para una mayor precisión y comodidad.
¿Qué kit de ensayo es adecuado para mí?
1–20 muestras 20-2.000 muestras > 2.000 muestras
Kits de ensayos Qubit® para su uso con el fluorómetro Qubit® 3.0 Reactivos y kits de ensayo Quant-iT™ para su uso con lectores de microplacas* Kits y reactivos a granel Quant-iT™
Kits de ensayo Qubit® de 1 a 20 muestras
Los kits de ensayo Qubit® para su uso con el fluorómetro Qubit® 3.0 están diseñados para la cuantificación de un menor número de muestras (~ 1-20 muestras, lecturas en tubos de 0,2 ml). Obtenga resultados rápidos con tan solo 2 minutos de incubación del ensayo y aproximadamente 5 segundos de tiempo de lectura de la muestra. Basados en colorantes fluorescentes específicos de objetivos, los ensayos Qubit® ofrecen una cuantificación precisa de datos, incluso cuando las muestras contienen contaminantes comunes.
Funcionamiento del ensayo HS de ADNbc Qubit®. El ensayo HS de ADNbc Qubit® tiene un intervalo de detección lineal de 0,2 a 100 ng y es selectivo para ADNbc, incluso en presencia de una masa igual de ARN.
Kits de ensayo Quant-iT™
Los kits de ensayo Quant-iT™ utilizan fluoróforos avanzados que se convierten en fluorescentes tras su unión a ADN, ARN o proteínas; la intensidad de la fluorescencia del complejo resultante depende directamente de la cantidad de molécula objetivo en la muestra.
Kits de ensayo Quant-iT™ para un volumen de 20 a 2.000 muestras
Los kits Quant-iT™, con un tamaño de 1.000 ensayos, proporcionan lo último para la cuantificación de ADN, ARN o proteínas en microplacas. Estos kits son la mejor elección para cuantificar de 20 a 2.000 muestras al mismo tiempo.
Quantitation using Quant-iT™ Assay Kits
Cuantificación mediante los kits de ensayo Quant-iT™.
(Izquierda) El kit de ensayo de ADNbc Quant-iT™ de alta sensibilidad tiene un intervalo de detección lineal de 0,2 a 100 ng y es selectivo para ADNbc, incluso en presencia de una masa igual de ARN. El eje x proporciona la masa de ácido nucleico cuando se analizó solo el ADN o el ARN; en la mezcla 1:1, la masa total de ácido nucleico es el doble de la cantidad indicada. El recuadro muestra la sensibilidad del ensayo para ADN. (Centro) El kit de ensayo para ARN Quant-iT™ tiene un intervalo de detección lineal de 5 a 100 ng y es selectivo para ARN, incluso en presencia de una masa igual de ADN. El eje x proporciona la masa de ácido nucleico cuando se analizó solo el ADN o el ARN; en la mezcla 1:1, la masa total de ácido nucleico es el doble de la cantidad indicada. (Derecha) El kit de ensayo para proteínas Quant-iT™ tiene un intervalo de detección de 0,25 a 5 μg. Este gráfico muestra la señal generada de nueve proteínas diferentes en el intervalo de detección indicado. La variabilidad entre proteínas en el punto de 3 μg para las nueve proteínas analizadas es del 12 %.
Kits y reactivos Quant-iT™ a granel para > 20.000 muestras
Estos productos Quant-iT™ proporcionan la máxima cantidad de colorante en envase que son susceptibles para entornos de cuantificación altamente automatizados. Estos productos son la mejor elección para cuantificar más de 2.000 muestras a la vez.
Estos productos están disponibles en colorantes Quant-iT™ concentrados o en kits Quant-iT™ con tampones y patrones incluidos.
Nucleic acid quantitation using Quant-iT™ Reagents
Figura 2. Cuantificación de ácidos nucleicos mediante reactivos Quant-iT™. (Izquierda) La señal de fluorescencia de la unión del reactivo de ADNbc Quant-iT™ PicoGreen® al ADNbc es lineal en al menos cuatro órdenes de magnitud; el recuadro muestra los resultados obtenidos utilizando de 0 a 750 pg/ml de ADN de timo de ternera. (Centro) El ensayo de ARN Quant-iT™ RiboGreen® proporciona cuantificación lineal de 20 ng/ml a 1 μg/ml de ARN utilizando una dilución de 400 veces la dilución del colorante; el recuadro muestra los resultados de 1,0 ng/ml a 50 ng/ml de ARN obtenidos mediante una dilución de 4.000 veces la dilución del colorante. (Derecha) Cuantificación de un 24-mer sintético con el reactivo para ADNmc Quant-iT™ OliGreen™ es lineal en al menos cuatro órdenes de magnitud; el recuadro muestra los resultados obtenidos utilizando de 0 a 2,0 ng/ml de oligonucleótidos.