viral-dna-sho
El análisis vírico de muestras ambientales y biológicas requiere el uso de tecnologías avanzadas para asegurar la eficacia del ensayo. Las tecnologías moleculares son herramientas esenciales para la rápida detección e identificación de los virus más importantes.
Somos un proveedor líder del sector que ofrece las herramientas más exitosas utilizadas para la captura y purificación de ARN y ADN víricos y los análisis de qRT-PCR y qPCR.
Purificación de ARN/ADN vírico PureLink®
> Se han diseñado kits con placas de 96 pocillos y con columnas de centrifugación para un aislamiento rápido y fácil de ARN o ADN víricos de muestras libres de células, tales como suero, plasma y líquido cefalorraquídeo, además de sobrenadante de cultivos celulares.
  • Solución completa para ARN y ADN víricos.
  • Produce ácidos nucleicos de alta concentración vírica para una mayor sensibilidad en la detección.
  • Ideal para análisis de PCR en tiempo real y de punto final.
Purificación de ARN/ADN viral PureLink®
qRT-PCR de ARN UltraSense™ de un solo paso
Combina la transcriptasa reversa (RT) SuperScript® III con la polimerasa Platinum® Taq para ofrecer una mayor sensibilidad y datos más fiables. Detección con primers fluorogénicos D-LUX™ o sondas TaqMan®.
  • Mayor sensibilidad para una mejor detección del virus con un bajo número de copias
  • Optimización rápida de complejas estructuras secundarias de ARN
  • Con el rendimiento de la RT SuperScript® III y la precisión de Platinum® Taq
qRT-PCR de ARN UltraSense™ de un solo paso
Captura específica de ARN/ADN vírico
Establezca como objetivo una secuencia de ADN o ARN vírico específica y capture solo esa secuencia de ácidos nucleicos específicos directamente de lisados de crudo u otros fluidos biológicos. Los ácidos nucleicos capturados son puros y adecuados para una amplia gama de aplicaciones, incluidas la posterior identificación de los agentes infecciosos y la detección de secuencias mutadas.
  • Captura altamente sensible y dirigida de ARN/ADN vírico específico de casi cualquier muestra
  • Tecnología establecida, probada y fiable
  • Resultados uniformes
  • Fácilmente automatizable
Más información
ARN/ADN vírico Dynabeads® SILANE
Aislamiento sensible y altamente coherente de ARN y ADN víricos de muestras libres de células. Estos Dynabeads® tienen una química de la superficie optimizada para la purificación de ácidos nucleicos víricos y ofrece una cinética eficaz y una alta sensibilidad. El área de superficie y el tamaño uniforme de Dynabeads® garantizan unos resultados reproducibles.
  • Aísle fácilmente los ácidos nucleicos de virus complejos presentes en volúmenes extremadamente bajos.
  • Ofrece el mismo rendimiento que las columnas de centrifugación.
  • Más rápido que las columnas de centrifugación.
  • Fácilmente automatizable
Kit de purificación de ARN/ADN vírico con Dynabeads® SILANE
Productos destacados
Folleto