Interact Reference Component
Soluciones optimizadas para las expresiones génicas y la identificación de genotipos
La avanzada tecnología de secuenciación de ARN y ADN ha creado grandes cantidades de datos que se estudian para una mejor comprensión del significado y las consecuencias de la variación del ADN genómico y de sus productos de transcripción. Ofrecemos una amplia gama de estrategias y soluciones para investigar la expresión génica y la diversidad genómica que se adaptan a las diferentes necesidades de los laboratorios de investigación actuales.
Perfiles de expresiones génicas ›
Identificación de genotipos y perfiles genómicos ›
Productos destacados de análisis de expresión génica e identificación de genotipos
Ensayos de expresión génica TaqMan™
Solución de análisis de transcriptomas Ion AmpliSeq™
Mezcla maestra SYBR® Select
Soluciones de análisis de expresión génica e identificación de genotipos
Nos comprometemos a suministrar a los científicos servicios, software, reactivos e instrumentos optimizados para ayudarles a avanzar en sus descubrimientos y en la comprensión biológica.
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real es una técnica rápida, sencilla y asequible para el estudio del análisis de expresión génica y la identificación de genotipos de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP). Los resultados de micromatrices y secuenciación de ARN se validan con frecuencia mediante PCR en tiempo real con ensayos TaqMan®.
La PCR digital utiliza el recuento molecular para proporcionar resultados altamente precisos y sensibles. Es idónea para aplicaciones como la cualificación absoluta de expresiones génicas diferenciales y la detección de alelos raros.
Las plataformas de secuenciación rápidas y accesibles de última generación le ayudan a descubrir y analizar la variación genética mediante métodos de secuenciación dirigida y genómica. Utilice la secuenciación de transcriptomas para estudiar genes expresados diferencialmente.
La secuenciación de Sanger es la técnica de secuenciación estándar de excelencia y la herramienta perfecta para confirmar la variación genética. También admite enfoques de perfiles de expresión génica como la electroforesis en gel de agarosa sumergida (SAGE) y los perfiles de expresión génica de gran cobertura (HiCEP).
El éxito de los estudios de expresiones génicas e identificación de genotipos se basa en el análisis e interpretación de los datos que permite comprender la relevancia biológica subyacente.
Las micromatrices se pueden utilizar para interrogar simultáneamente miles de genes. Nuestros reactivos y productos de etiquetado de muestras se han diseñado para maximizar la calidad de los datos mediante el uso de una amplia gama de plataformas de análisis de micromatrices.
Obtenga muestras microscópicas para la microgenómica dirigida precisa con herramientas de microdisección por captura láser (LCM) Arcturus®.