Técnica de microdisección por captura láser
La microdisección por captura láser (LCM) es una técnica de preparación de muestras automatizada que permite el aislamiento de células específicas de una población mixta bajo visualización microscópica. Esta técnica de aislamiento de una muestra pura de una mezcla heterogénea permite unos resultados más eficientes y precisos con aplicaciones de microgenómica posteriores, tales como la secuenciación de última generación, la secuenciación de Sanger, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la proteómica.
El aislamiento y la caracterización de células específicas de una población celular heterogénea es importante para el análisis de la expresión génica, ya que las diferencias entre los distintos tipos de células presentes en los tejidos normales tienen efectos significativos en los análisis de expresión génica. La LCM permite obtener respuestas en una única célula que, de otro modo, podría haberse omitido en un frotis de tejido entero que contiene una mezcla heterogénea de células sanas, estromales y cancerosas.
La técnica de LCM puede utilizarse para aislar unas pocas células o incluso una sola célula a partir de muestras de tejido, sangre o incluso muestras de semen, en función de la aplicación. Las células pueden elegirse en función de su morfología, fenotipo inmunohistoquímico o incluso su genotipo mediante hibridación in situ.
La LCM se ha diseñado para ser más precisa y libre de contacto, además de para ayudar a reducir al mínimo la contaminación y revelar las respuestas que, de otra manera, podrían perderse si se utilizara una muestra no seleccionada debido a su pequeño tamaño o la naturaleza de la muestra homogeneizada. Las siguientes imágenes muestran el aislamiento de una población celular mediante la técnica de LCM.
Compare los métodos de microdisección por captura láser y de microdisección por láser (LMD)
Microdisección por captura láser
En la figura 1A aparece un conjunto de muestras de tejido entero antes de microdisección por captura láser. 
microdisección por captura láser
En la figura 1B aparece la muestra con la pieza objetivo específica extraída. 
microdisección por captura láser
En la figura 1c aparece la pieza objetivo aislada.
Productos de microdisección por captura láser
Una combinación de un láser de infrarrojos suave y un potente láser UV para el aislamiento eficaz de células sin cambiar la morfología ni la integridad biológica.
Kits y reactivos para su uso en investigación para el flujo de trabajo completo de LCM: desde la identificación y la selección de células hasta el aislamiento y la purificación de ARN y ADN.
Un conjunto de portaobjetos y accesorios para permitir la investigación de células vivas con el sistema de LCM ArcturusXT™.
Aplicaciones de microdisección por captura láser
La microdisección por captura láser es una técnica potente que permite a los investigadores de cáncer comparar los perfiles moleculares de los tejidos tumorales con las células sanas circundantes.
La microdisección por captura láser permite un aislamiento suave y selectivo de células específicas de tejidos heterogéneos, que protegen la integridad biomolecular y conservan los perfiles de muestras complejas para unos resultados posteriores más precisos.
Sistema de LCM ArcturusXT™
  • Diseño consolidado: microdisección por captura láser de infrarrojos precisa y corte con láser UV en un solo instrumento
  • Funcionamiento rápido: aislamiento rápido de células específicas en cuatro sencillos pasos
  • Plataforma modular abierta: flexible para satisfacer sus numerosas necesidades de investigación
  • Funcionamiento sencillo e intuitivo: flujo de trabajo simplificado mediante la interfaz simplificada
  • Preparación de muestras flexible: gama amplia de tipos de portaobjetos y de preparaciones de muestras
Obtenga más información sobre el sistema ArcturusXT™