GeneArt® TALsLas proteínas nucleasas efectoras activadores de la transcripción (TAL, TALE o TALEN) son activadores de la transcripción naturales que secreta la Xanthomonas spp. en sus plantas huésped. El desciframiento del «código» efector TAL llevó a la ingeniería de proteínas efectoras TAL diseñadas, un nuevo enfoque para la edición del genoma. Ya sea a través de nucleasas específicas para la ingeniería genómica o moderadores de expresión génica dirigidos de manera precisa, los TAL GeneArt™ ya están ayudando a progresar en una amplia gama de aplicaciones de ciencias de la vida, incluida la biología molecular, celular y sintética, el descubrimiento de fármacos y la investigación sobre biocombustibles.
Obtenga más información acerca de la edición basada en TALEN
Edición del genoma precisa y extraordinariamente flexible
Los TAL GeneArt le ofrecen unas proteínas de unión al ADN personalizadas para una objetivación exacta del ADN y una edición y regulación precisas del genoma. A diferencia de otras tecnologías que limitan la elección de objetivos, o proporcionan resultados ambiguos, TAL GeneArt permite la selección de cualquier locus en el genoma. Ahora, Thermo Fisher Scientific le ofrece nucleasas TAL con un nuevo diseño que elimina la restricción de la base de 5' y, por lo tanto, se puede diseñar para seleccionar cualquier secuencia que desee dentro del genoma, una tecnología a la que hemos denominado TAL GeneArt PerfectMatch. Los TAL GeneArt PerfectMatch se ofrecen como vectores de entrada Gateway® con nucleasas FokI o expresiones dirigidas por citomegalovirus (CMV) para una expresión lista para la transfección en sistemas mamíferos. Los TAL GeneArt Precision ofrecen un suministro específico de sitios de nucleasas, activadores, represores, modificadores de la cromatina, etiquetas de genómica y moléculas de enlaces cruzados. Se conoce que esta tecnología de edición del genoma funciona en una amplia variedad de sistemas huéspedes, incluyendo bacterias, levaduras, plantas, insectos, peces cebra y mamíferos.
Los TAL GeneArt se adaptan a su proyecto y a su presupuesto
Las recientes mejoras en el diseño y la fabricación de los TAL GeneArt nos han permitido aumentar considerablemente la flexibilidad y reducir el coste de la edición del genoma con los TAL GeneArt® Precision y los TAL GeneArtPerfectMatch de diseño. Nuestro nuevo precio debe permitir a todos los investigadores experimentar el poder de los TAL GeneArt para una libertad y una selección del genoma sin límites.
Para ponerse en contacto con nosotros para obtener información sobre los precios a nivel regional envíenos un correo electrónico a geneartsupport@lifetech.com
Folleto del producto TAL
Una edición precisa del genoma para cada locus del gen está ahora a su alcance
Servicios preferentes complementarios
Solicitud de asistencia en el diseño de TALEN
Servicios de línea celular de TALEN personalizada
¿Nos necesita para crear líneas celulares diseñadas para usted? Comuníquenoslo.
Solicitud de TAL GeneArt
La manera más rápida y fácil de diseñar, editar, optimizar y pedir TAL GeneArt Precision es a través del portal GeneArt. Para TAL GeneArt PerfectMatch, puede descargar y cumplimentar el formulario de solicitud de TALEN y enviarlo por correo electrónico a geneartsupport@lifetech.com.
Solicitud en línea
El proceso de pedido es muy sencillo; solo tiene que seguir los tres pasos que se indican a continuación:
  1. Seleccione la funcionalidad (dominio de efector) de su TAL en la Tabla 1. Para obtener más información, consulte la «descripción general de las funcionalidades de TALEN»
  2. Seleccione el nombre del producto en la Tabla 1.
  3. Realice su pedido a través de nuestra herramienta de diseño en línea en el portal de GeneArt, o también puededescargar (.xls) y cumplimentar el formulario de solicitud de TALEN y enviarlo por correo electrónico a geneartsupport@lifetech.com.
Si tiene alguna pregunta o necesita un diseño sin consulta, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.
Le enviaremos un clon con una secuencia optimizada y verificada aproximadamente 2 semanas después de la confirmación de su pedido.
Tabla 1. Dominios de efectores disponibles
Producto Dominio de efectores Funcionalidades   Aplicaciones
TAL GeneArt Precision o
TAL GeneArt PerfectMatch
Endonucleasa Fok1 Selección de genes
(TAL Fok1 nativo)
  • Desactivación
  • Incorporación de ADN exógeno
Endonucleasa Fok1 Selección de genes
(TAL truncado)
  • Desactivación
  • Incorporación de ADN exógeno
TAL GeneArt Precision Activador VP16 Activación de transcripción
(TAL VP16 nativo)
  • Aumento del nivel de expresión de isoformas génicas endógenas
Activador VP64 Activación de transcripción
(TAL VP64 nativo)
  • Aumento del nivel de expresión de isoformas génicas endógenas
Represor de KRAB Represión epigenética de transcripción
(TAL represor)
  • Reducción hereditaria de la expresión génica
(MCS) Represión estérica y diseño personalizado
(TAL MCS nativo)
  • Reducción transitoria de la expresión génica
  • Localización de cualquier locus en el genoma con el dominio efector de su elección
(MCS) Represión estérica y diseño personalizado
(TAL MCS truncado)
  • Reducción transitoria de la expresión génica
  • Localización de cualquier locus en el genoma con el dominio efector de su elección
KRAB = Cuadro asociado de Krüppel; MCS = sitio de clonación múltiple; TAL = activador de la transcripción (dominio de unión al ADN).
Una herramienta esencial para la supervisión de la eficacia de sus experimentos de edición genómica
Al utilizar las herramientas de edición de genomas como CRISPR, TAL o nucleasas con dedos de zinc para obtener mutaciones específicas, es necesario determinar la eficiencia con la cual estas nucleasas disocian la secuencia objetivo antes de llevar a cabo experimentos costosos e intensos. El kit de detección de disociación genómica GeneArt® proporciona un método simple, fiable y rápido para determinar la eficacia de una disociación de la nucleasa en un locus determinado.
Recursos técnicos
Herramientas descargables
Recursos web
Tecnología CRISPR-Cas9
Notas de prensa
Nuevo centro de asistencia de edición del genoma
Obtenga consejos, ayuda para la solución de problemas y recursos para sus aplicaciones de edición del genoma.
Seminarios web
Vídeo sobre la tecnología TALEN
TALs technology tutorial
Vea este tutorial en línea, presentado por el Dr. Jon Chesnut, investigador y jefe de I+D, para obtener más información sobre la tecnología de TAL de precisión GeneArt®.&