Herramientas esenciales para la supervisión de la eficacia de sus experimentos de edición del genoma
Al utilizar las herramientas de edición del genoma como CRISPR, efectores de TAL o nucleasas con dedos de zinc para obtener mutaciones específicas, es necesario determinar la eficiencia con la cual estas nucleasas disocian la secuencia objetivo antes de llevar a cabo experimentos costosos y laboriosos. Hemos desarrollado un conjunto de herramientas que le permitirá determinar rápidamente qué células se han editado.
Productos destacados
Kit de detección de disociación genómica GeneArt®
Un método simple, fiable y rápido para cuantificar la disociación genómica en un sitio específico para determinar la eficiencia de disociación de nucleasas.
Solicite el kit
Kit de selección de disociación genómica GeneArt®
Un método rápido para la selección de la funcionalidad de la disociación de nucleasas en células cultivadas a través de una lectura fluorescente y la expresión de las proteínas de la membrana con capacidad de enriquecimiento.
Solicite el kit
¿No está seguro de qué kit debe utilizar? Aquí encontrará una comparación bilateral para ayudarle a decidir.
Detección de disociación genómica GeneArt® Selección de disociación genómica GeneArt®
Se requiere lisis Detección rápida en vivo
Resultado cuantificable Indicación visual
Un resultado positivo no indica si la herramienta de edición funciona Indica si la herramienta de edición funciona
Sin capacidad de enriquecimiento Permite el enriquecimiento de clones
¿Necesita ayuda con el diseño de ARNg CRISPR?
Nuestra nueva herramienta de búsqueda y diseño CRISPR permite realizar búsquedas en nuestra base de datos de más de >600.000 ARNg CRISPR prediseñados en genes humanos y de ratón o analizar la secuencia de interés de los diseños de ARNg de novo mediante nuestros algoritmos patentados. Se suministran hasta 25 secuencias de ARNg por gen con recomendaciones basadas en los posibles efectos inespecíficos para cada secuencia CRISPR.
Comience a diseñar hoy
Recursos
Seminarios web sobre ingeniería celular
y edición del genoma
Amplíe sus conocimientos registrándose en nuestros últimos seminarios web en directo o vea uno de nuestros seminarios web grabados en su tiempo libre.
Publicaciones de edición del genoma
Obtenga más información e información técnica específica para sus experimentos con las últimas publicaciones sobre la edición del genoma.
Documentos