general-purpose-bottles-470x200
Recipientes de calidad en los que puede confiar
Fabricados con resinas de la máxima calidad, los frascos Thermo Scientific™ Nalgene™ se han diseñado para funcionar con un sellado de válvula exclusivo y un diseño de rosca en semidiente de sierra. Nuestros frascos Nalgene ofrecen garantía a prueba de fugas porque fabricamos y probamos ambos componentes de manera conjunta como parte de nuestro programa de calidad rutinario. Garantice la protección de su trabajo beneficiándose de nuestra fabricación de nivel superior de recipientes de plástico que ofrecen una menor probabilidad de rotura en comparación con los recipientes de vidrio.
Frascos y accesorios populares
Frascos de boca estrecha de polietileno de alta densidad (LDPE) Nalgene™ con tapón
Frascos de boca estrecha de polietileno de alta densidad (LDPE) Nalgene™ con tapón
Frascos cuadrados de copolímero de polipropileno (PPCO) de boca estrecha Nalgene™ con tapón
Frascos cuadrados de copolímero de polipropileno (PPCO) de boca estrecha Nalgene™ con tapón
Frascos de boca estrecha de propileno fluorado del etileno (FEP) Teflon™ Nalgene™ con tapón
Frascos de boca estrecha de propileno fluorado del etileno (FEP) Teflon™ Nalgene™ con tapón
Categorías destacadas de frascos y accesorios
Frascos de dilución
Perfectos para utilizarlos con una amplia variedad de soluciones. Con una resistencia química excelente a ácidos fuertes, ácidos débiles, alcoholes y bases, nuestros frascos de dilución transparentes esterilizables en autoclave pueden usarse a varios intervalos de temperatura.
Frascos para niveles bajos de partículas
Rellene y vierta sus muestras de forma exacta. Certificados para contener menos de 20 partículas por ml a 0,3 micrómetros o más, los frascos para niveles bajos de partículas/metales Thermo Scientific™ Nalgene™ ofrecen una resistencia química excelente y son perfectos para almacenar muestras, productos intermedios a granel y principios activos.
Recipientes de calidad en los que puede confiar. Fabricados con resinas de la máxima calidad, los frascos Thermo Scientific™ Nalgene™ se han diseñado para funcionar con un sellado de válvula exclusivo y un diseño de rosca en semidiente de sierra. 
Frascos fluorados y de Teflon
Extraordinaria resistencia química. Los frascos fluorados y de Teflon Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles con boca estrecha, boca ancha y opciones de tamaño grande con boca ancha, se encuentran entre los frascos más duraderos para la mayoría de ácidos, álcalis, ácidos nítricos y disolventes orgánicos agresivos.
Accesorios para frascos
Optimice el rendimiento de su frasco. Garantice un sellado firme para sus frascos Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapones de repuesto de colores y con septo.
Frascos de lavado
Evite la separación cuando apriete los frascos de lavado Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan un tapón y un tubo de aspiración de ajuste hermético. Los frascos están diseñados para llevar a cabo las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza a prueba de fugas.
Tarros
Almacene pastas, sólidos y muestras. Nuestros tarros de laboratorio irrompibles y con resistencia química tienen bases anchas para almacenar de manera segura una amplia variedad de materiales de laboratorio.
Frascos para medios y reactivos
Nuestros frascos para medios de cultivo se analizan biológicamente, se prueban para la detección de fugas y se esterilizan. Están fabricados con tereftalato de polietileno (PET) y copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) y su forma cuadrada permite ahorrar mucho espacio en los estantes de laboratorio.
Break the glass habit
Break the glass habit
Break the habit of using glass labware and take advantage of the benefits of plastic. Plastic containers are shatterproof, lighter weight than glass, and less likely to break, which requires an expensive replacement. Make your lab a safer place and stretch your budget. Break the glass habit, switch to plastic.