microplates-dishes-flasks-banner-470x200
Rendimiento superior en prácticamente cualquier aplicación
Nuestras normas de control de calidad garantizan que recibe placas y matraces libres de defectos y con tolerancias dimensionales muy estrictas para ofrecer un excelente rendimiento.
Microplacas, placas y matraces populares
Placas Nunc™ MicroWell™ con superficie Nunclon™ Delta
Placas Nunc™ MicroWell™ con superficie Nunclon™ Delta
Placas de Petri para cultivos celulares Nunc™
Placas de Petri/cultivos celulares Nunc™
Matraces Nunc™ tratados para cultivo celular con tapones con filtro
Matraces Nunc™ tratados para cultivo celular con tapones con filtro
Categorías destacadas de microplacas, placas y matraces
Multiplacas y placas de cultivo celular
Una amplia gama de superficies para ajustarse a necesidades diversas. Placas en más de 100 combinaciones de formato y superficie con excelente calidad óptica para la adquisición de imágenes manual o automatizada.
Matraces de cultivo celular
Prepare y almacene medios de cultivo y ejecute una amplia gama de técnicas de cultivo con nuestros accesorios y matraces con lateral plano, matraces de agitación de plástico y matraces Erlenmeyer de plástico.
Microplacas de 1536 pocillos
Ideales para la detección de alto rendimiento. Trabaje con volúmenes pequeños y realice un cribado cuatro veces mayor de las muestras de una placa.
Microplacas de 384 pocillos
Albergue secuenciaciones y pasos de lavado. El mayor volumen del pocillo permite que las aplicaciones posteriores a la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se lleven a cabo directamente en la misma placa.
Microplacas de 96 pocillos
La baja capacidad de unión del polipropileno evita que las proteínas y el ADN se unan, lo que permite una recuperación de muestras completa. Las placas soportan temperaturas extremas y están disponibles en distintos colores.
Accesorios para microplacas
Nuestra gama de accesorios le permite maximizar el rendimiento de las microplacas con una organización, seguimiento y sellado superiores.
Selladores para placas
Ofrecemos una protección superior de las muestras en placas de reacción y almacenamiento. Esto ayuda a eliminar la pérdida de muestras por evaporación y contaminación cruzada entre los pocillos.
Placas, tubos, tiras, opciones de sellado y placas de almacenamiento para PCR y aplicaciones relacionadas.
Los consumibles de plástico Applied Biosystems™ MicroAmp™ ofrecen un excelente rendimiento de la PCR o la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR) en formatos desarrollados para satisfacer sus necesidades experimentales. 
Accesorios y microplacas de cultivo celular
Nuestras placas portadoras e insertos de cultivo celular cumplen las normas ANSI y están equipadas con una identificación alfanumérica de pocillos. Todos los artículos son estériles y de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) e incluyen tapas.
Herramientas y suministros para ensayos por inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA), incluidas microplacas de poliestireno vacías, depósitos de reactivos de pipeteo, cinta de sellado de placas, sistemas de tubos en gradilla y un exclusivo colector de vacío para procedimientos de ELISA que utilizan filtro.
Thermo Scientific Multi-well plates and Microplates
Select the ideal cell culture plate for your application
Simply select your criteria from the available options; the cell culture plate guide will return all plates that match your selections.
Explore cell culture plates
Recursos
Asistencia
  • Unity Lab Services: acceda a nuestro equipo de expertos en servicios, información sobre planes de servicio de asistencia, recursos de piezas y consumibles, así como otros servicios de instrumentos.