Películas adhesivas, tiras de tubos de PCR, tubos de PCR, placas de 384 pocillos y placas de 96 pocillos MicroAmp®
Los consumibles de plástico Applied Biosystems® MicroAmp® ofrecen un excelente rendimiento de PCR o la PCR cuantitativa (qPCR) en formatos desarrollados para satisfacer sus necesidades experimentales. Todos nuestros consumibles de plástico se han validado con instrumentos Applied Biosystems® para un ajuste y un rendimiento óptimos.
Descargue la tabla de compatibilidad de plásticos para los instrumentos Applied Biosystems™
Nuestras placas de plástico EnduraPlate™ ofrecen una solución para los experimentos que requieren una manipulación especial (es decir, flujos de trabajo automatizados y de alto rendimiento) y un mayor grado de durabilidad para el uso en experimentos con instrumentos múltiples.
Ofrecemos películas adhesivas, tubos individuales, tapones y sellos, tiras de tubos, placas de 384 pocillos, placas de 96 pocillos y mucho más. Puede utilizar nuestra guía de selección de plásticos para buscar los productos adecuados para su instrumento.
Guía de selección de plásticos
Aunque no disponga de un instrumento Applied Biosystems® en su laboratorio, nuestra selección de plásticos MicroAmp® se ha desarrollado para la mayoría de las aplicaciones. Consulte la tabla que aparece a continuación para buscar los plásticos adecuados para su experimento.
Which Plastic Is Right for You?
  Order Now Order Now Order Now Order Now
  Small-scale experiments with a few samples Daily experiment needs Complete workflow experiment needs, ideal for automation For laboratory use
  Single tubes, strips, caps, adhesive film & accessories MicroAmp® optical microplates MicroAmp® EnduraPlate™ optical microplates MicroAmp® EnduraPlate™ optical microplates GPLE
Formats
  • Single tubes
  • Single tubes with caps
  • 8-strip tubes with caps
  • 12-strip caps
  • 48-well Fast
  • 96-well
  • 96-well Fast
  • 384-well
  • 96-well
  • 96-well Fast
  • 384-well
  • 96-well
  • 96-well Fast
  • 384-well
DNA / RNase / PCR inhibitor-free Yes Yes Yes Yes
SBS standard dimension color Clear, or mixed packs containing red, orange, blue, green Clear Single-color packs (red, blue, green, yellow, or clear) & 5-plate sampler (1 of each color) Clear
Instrument compatibility Use our plastics selection tool Use our plastics selection tool Use our plastics selection tool Use our plastics selection tool
Barcode No Yes (1 or 2 sides) Yes (3 sides) Yes (3 sides)
Multiple application No No Yes Yes
Optical compatibility Yes
(applicable for optical version
Yes Yes Yes
Use Research use only Research use only Research use only For laboratory use*
*Lot-based contamination test with Certificate of Analysis
Instrumentos compatibles
Tubos individuales, tiras, tapones, película adhesiva y accesorios Microplacas ópticas MicroAmp® Microplacas ópticas MicroAmp® EnduraPlate™ (incluido GPLE)
PCR de punto final
PCR en tiempo real
Analizador genético
PCR de punto final
PCR en tiempo real
Analizador genético
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o diagnóstico en animales o seres humanos.