Desde el análisis Ct de sus experimentos de expresión génica de PCR en tiempo real, al análisis de grupos de alelos de datos de ensayo de polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) TaqMan® o la determinación de la variación del número de copias (CNV) hasta la generación de curvas de fusión de alta resolución (HRM), creamos software que permite analizar fácilmente datos de sus instrumentos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real. Además, todas nuestras herramientas de análisis han sido optimizadas para su uso con los ensayos TaqMan® en instrumentos de investigación de PCR en tiempo real de Applied Biosystems®.
Análisis de expresiones génicas
Software DataAssist™
El software DataAssist™ es una herramienta de análisis de datos gratuita y fácil de usar que utiliza el método de comparativa Ct (ΔΔCt) para cuantificar de forma rápida y precisa la expresión génica relativa entre un gran número de genes y muestras.
Software RealTime StatMiner®
El software RealTime StatMiner® de Integromics es una herramienta bioinformática potente y sencilla para el control de calidad y el análisis de expresión diferencial de datos de PCR en tiempo real de experimentos de rendimiento alto y medio.
Software ExpressionSuite™
El software ExpressionSuite™ es una herramienta de análisis de datos gratuita y fácil de usar que utiliza el método de comparativa Ct (ΔΔCt) para cuantificar de forma rápida y precisa la expresión génica relativa entre un gran número de genes y muestras.
Análisis de identificación de genotipos
Software Genotyper TaqMan®
El software Genotyper TaqMan® es una herramienta de análisis de datos de identificación de genotipos de SNP gratuita para su uso con ensayos de identificación de genotipos de SNP TaqMan® (DME, prediseñado y personalizado) en placas Microtiter de 48, 96 y 384 pocillos, y placas de identificación de genotipos TaqMan® OpenArray®.&&
Software CopyCaller™
El software CopyCaller™ es un paquete de software gratuito y sencillo para la asignación de números de copias selectiva a partir de datos generados mediante ensayos de número de copias TaqMan®.
Software AlleleTyper™
El software AlleleTyper™ es una herramienta gratuita y sencilla en línea que se utiliza para determinar los haplotipos de sus muestras. El software AlleleTyper™ analizará sus datos de Genotyper y CopyCaller® en unos pasos rápidos para determinar los resultados de alelo de estrella para su estudio a partir de sus especificaciones.
Software High Resolution Melt (HRM),
un módulo de análisis de Applied Biosystems™
El análisis mediante fusión de alta resolución (HRM) es un método de análisis post-PCR utilizado para identificar la variación en las secuencias de ácido nucleico. El módulo de análisis mediante HRM de Applied Biosystems™ forma parte de una solución de análisis de datos en línea flexible, potente y rápida que proporciona un kit de herramientas en línea para el análisis de datos de qPCR.
Software High Resolution Melt (HRM)  v3.1
El análisis mediante fusión de alta resolución (HRM) es un método de análisis post-PCR utilizado para identificar la variación en las secuencias de ácido nucleico. El software High Resolution Melt v3.0 es una herramienta nueva y mejorada para analizar datos de HRM. Este software de escritorio puede utilizarse con los instrumentos QuantStudio 3, QuantStudio 5, StepOnePlus y 7500 Fast de Applied Biosystems.
Software High Resolution Melt (HRM) v3.0
El análisis mediante fusión de alta resolución (HRM) es un método de análisis post-PCR utilizado para identificar la variación en las secuencias de ácido nucleico. El software High Resolution Melt v3.0 es una herramienta nueva y mejorada para analizar datos de HRM.
Software High Resolution Melt (HRM) v2.0
NOTA: la versión 2.0 solo se puede utilizar con el instrumento de PCR en tiempo real 7900HT Fast de Applied Biosystems®.
El análisis mediante fusión de alta resolución (HRM) es un método de análisis post-PCR utilizado para identificar la variación en las secuencias de ácido nucleico.
Software de detección de mutaciones TaqMan®
Esta herramienta gratuita determina el estado de mutación y el porcentaje de mutación en muestras ejecutadas con ensayos de detección de mutaciones TaqMan® realizados por castPCR™.
Diseño de sondas y primers de PCR en tiempo real
Software Primer Express®
El software Primer Express® le ayuda a diseñar sondas y primers de PCR en tiempo real para la discriminación de alelos (SNP) y la cuantificación de expresión génica mediante sondas TaqMan® y detección de colorante SYBR® Green I.
Análisis de ensayos de proteínas TaqMan®
Software ProteinAssist™
Herramienta gratuita para el análisis de datos generados mediante ensayos de proteínas TaqMan®. El software calcula rápidamente las cantidades relativas de proteínas diana.
Software Protein Thermal Shift™
A fin de satisfacer los requisitos de análisis de los experimentos de fusión de proteínas, se ha desarrollado el software Protein Thermal Shift para el análisis de lecturas fluorescentes de fusión de proteínas directamente a partir de archivos de instrumentos de PCR en tiempo real de Applied Biosystems®. El software facilita a los investigadores comparar rápidamente el cambio en Tm entre diferentes condiciones de ensayo o ligandos para una muestra de referencia, proporcionando una herramienta para cribar e identificar condiciones que estabilicen (o desestabilicen) una proteína o ligando que se una a la proteína de interés.
Análisis de presencia/ausencia
Software de análisis de presencia/ausencia,
un módulo de análisis de Applied Biosystems 
Los experimentos de presencia/ausencia son experimentos de criterio de valoración en los que se recopilan datos al final del proceso de PCR y se caracterizan las reacciones mediante la cantidad de dianas acumuladas al final de la PCR.
El módulo de análisis presencia/ausencia de Applied Biosystems™ forma parte de una solución de análisis de datos en línea flexible, potente y rápida que proporciona un kit de herramientas en línea para el análisis de datos de qPCR.