La transcripción reversa es la síntesis de un ADN monocatenario (ADN complementario o ADNc) mediante un ARN monocatenario como plantilla, mediado por transcriptasas reversas (RT). El ADNc puede utilizarse como plantilla para la amplificación por PCR o para generar una biblioteca de ADNc.
La correcta elección de la transcriptasa reversa para la síntesis de ADNc es esencial para obtener altos rendimientos de ADNc de longitud completa de calidad con plena representación de los genes. La gama de RT SuperScript®, que cuenta con miles de menciones, constituye la primera opción para la síntesis de ADNc. Utilice el resumen de productos de RT y kits de síntesis de ADNc para elegir la solución adecuada para usted.