Una solución para el éxito de los análisis ARNi in vivo
Los experimentos ARNi in vivo son más difíciles que sus equivalentes in vitro debido a los altos niveles de las ribonucleasas presentes en todos los fluidos corporales. Estas dificultades añadidas precisan el uso de análisis de ARNip in vivo Ambion® para obtener resultados reproducibles en vivo. Los análisis de ARNip in vivo Ambion® conservan todas las características de Silencer Select, incluidas potencia, especificidad y eficacia, y proporcionan mayor estabilidad y seguridad en los estudios con animales.
Which In Vivo siRNA is right for you?
Cost-effective siRNA High knock-down Highest knock-down, prolonged nuclease stability
Order now Order now Order now
  Silencer® siRNA
Learn more >
Stealth RNAi™ siRNA
Learn more >
Ambion® In Vivo siRNA
Relative % Knockdown Moderate High Highest
Nuclease Resistance (w/o Delivery Agent) <5 min in 90% Mouse Serum ~12 hours in 90% Mouse Serum >48 hours in 90% Mouse Serum
Recommended Dosing with Invivofectamine 2.0 >10.0 mg/kg ~7.0 mg/kg ~3.0 mg/kg
Target Specificity Moderate High Highest
Innate Immune Response Minimum Minimized through chemical modifications Minimized through chemical modifications
Molecular Format Unmodified 21-bp duplex with overhangs Modified 25-bp duplex with no overhangs LNA modified 21-bp duplex with overhangs
Custom Tool Custom Silencer® siRNA Custom Stealth RNAi™ siRNA Custom Ambion® In Vivo siRNA
Recommended
Catalog #
AM16231: siRNA In Vivo Custom 250 nmol 100001866: RNA - Stealth 20 nmol In Vivo 4457308: Ambion In Vivo Pre-DGN HPLC, 250 nmol
Herramientas para pedidos de ARNip adicionales:
¿Preguntas?
Si tiene cualquier pregunta sobre productos o pedidos, póngase en contacto con nosotros en RNAiresearcher@lifetech.com