El ARN de interferencia (ARNi) es la mejor manera de reducir eficazmente expresiones génicas para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares. Los métodos de ARNi tradicionales para la reducción génica en células de mamífero implicaban el uso de dúplex de ARN sintético compuestos de dos oligonucleótidos de 21-mer sin modificación para formar juntos ARN de interferencia pequeños (ARNip). Los ARNip Silencer® Select y Stealth RNAi™ mejoran estos dúplex tradicionales mediante modificaciones químicas patentadas para garantizar mejores  resultados de ARN de interferencia (ARNi).
Finding the Right Ambion siRNA  
Busque entre los más de 200.000 ARNip Ambion® mediante nuestra herramienta de selección de ARNip.
Which siRNA is right for you?
Cost-effective siRNA Good knock-down, low off-target Highest knock-down, lowest off-target
Order now Order now Order now
  Silencer® siRNA
Learn more >
Stealth RNAi™ siRNA
Learn more >
Silencer® Select siRNA
Learn more >
Potency 100 nM recommended conc. 20 nM recommended conc. 5 nM recommended conc.
Guarantee
Learn more
2 of 3 siRNA guaranteed 2 of 3 siRNA guaranteed 2 of 2 siRNA guaranteed
Target specificity Moderate High Highest
Innate immune response Low Minimized through chemical modifications Minimized through chemical modifications
Molecular format Unmodified 21-bp duplex with overhangs Modified 25-bp duplex with no overhangs LNA modified 21-bp duplex with overhangs
Coverage Coding RNA Coding RNA Coding & non-coding RNA
Target species Human, mouse, rat
(Other species: use custom tool)
Human, mouse, rat
(Other species: use custom tool)
Human, mouse, rat
(Other species: use custom tool)
Custom tool Custom Silencer® siRNA Custom Stealth RNAi™ siRNA Custom Silencer® Select siRNA
Recommended
Cat. No.
AM16708: Silencer® Pre-designed siIRNA 5 nmol 1299003: RNA-Stealth Oligos Tube Set 4392420: Silencer® Select Pre-Designed siRNA 5 nmol
siRNA selection tool
Vídeos de ARNip
Conozca a la inventora: Susan Magdaleno analiza la tecnología de ARNip Silencer® Select
El Dr. Gavin Robertson describe cómo la tecnología de ARNip Silencer® Select está desarrollando la investigación sobre melanomas.
¿Preguntas?
Si tiene cualquier pregunta sobre productos o pedidos, póngase en contacto con nosotros en RNAiresearcher@lifetech.com