Interact Reference Component
targeted sequencing
Secuenciación
dirigida
Un solo día, un solo tubo y cientos de genes targeted sequencing
exome sequencing
Secuenciación
de exomas
Descubra las variantes causantes de enfermedades durante su investigación. exome sequencing
transcriptome sequencing
Secuenciación de transcriptomas
Secuenciación de ARN flexible, sencilla y asequible al alcance de la mano transcriptome sequencing
genome sequencing
Secuenciación
de genomas
Desde la investigación de brotes microbianos hasta el descubrimiento genome sequencing
La tecnología Ion Torrent™ convierte directamente la información codificada químicamente (A, C, G, T) en información digital (0, 1) en un chip semiconductor. Este método combina la química sencilla con la tecnología de semiconductor exclusiva (Watson y Moore). El resultado es una tecnología de secuenciación más sencilla, rápida, rentable y ampliable que cualquier otra tecnología de secuenciación de última generación (NGS).
El sistema de secuenciación de última generación Ion Torrent™ es compatible con muchas aplicaciones de NGS conocidas, como la secuenciación de ADN dirigida, transcriptomas, ARN dirigida y exomas. La selección dirigida es rápida y sencilla mediante una serie de Ion AmpliSeq™ que requieren tan solo 10 ng de material de entrada. Los sistemas Ion Torrent™ permiten combinar el análisis de datos de NGS simplificado con soluciones integrales, como el software y el servidor Ion Reporter™.
¿Aún no conoce la secuenciación de última generación? Visite nuestra sección de formación sobre la secuenciación para obtener más información.
Productos destacados
Productos y servicios
&
Obtenga más información y solicite secuenciadores, chips, reactivos y accesorios Ion Torrent.
Publicaciones
Lea y descargue publicaciones sobre Ion Torrent.
Investigadores destacados
Vea el vídeo sobre la secuenciación dirigida de exomas, transcriptomas y genomas.&
Soluciones informáticas
Aproveche al máximo los datos de la secuenciación con semiconductores mediante las soluciones integrales de bioinformática.
Comunidad
En la comunidad de Ion Torrent colaboran los usuarios de esta tecnología. Únase a la conversación.
Documentación
Vea las notas de aplicación, los folletos y las hojas informativas.
Aplicaciones
PGM™ para genes. Proton™ para genomas. Obtenga más información sobre las aplicaciones de Ion Torrent.
Proveedores de servicios certificados
Red de proveedores de servicios que permite a cualquier investigador obtener datos de secuenciación de exomas de máxima calidad
Asistencia
NUEVO   Centro de asistencia para la secuenciación de última generación
Busque consejos, ayuda para la solución de problemas y recursos para sus aplicaciones de secuenciación de última generación.