Elija soluciones de secuenciación de última generación o de secuenciación de Sanger.
Con independencia del instrumento de secuenciación elegido, nuestro objetivo es seguir satisfaciendo las necesidades cambiantes de los investigadores mediante la tecnología de secuenciación de referencia, la innovadora tecnología de secuenciación de última generación, los mejores reactivos y consumibles optimizados, un software de análisis intuitivo y la mejor asistencia técnica.
Plataformas de secuenciación
Ion PGM System Sistema Ion PGM™
para la secuenciación de última generación
  Ion Proton™ System Sistema Ion Proton™
para la secuenciación de última generación
  3500 Genetic Analyzer SystemsSecuenciación de Sanger   5500 Genetic Analyser SystemsSecuenciación de última generación SOLiD®
Descripción
Secuenciador de sobremesa preciso, sencillo y rápido para la secuenciación dirigida y microbiana
Secuenciador de sobremesa a escala del genoma de alta calidad para la secuenciación de exomas y transcriptomas
Plataforma de secuenciación de referencia para un análisis rápido y flexible
Plataforma de secuenciación flexible para proyectos de pequeña a gran escala: simplificada al máximo con el sistema de química Wildfire
Ventajas
Capacidad de ampliación: desde 30 Mb hasta 2 Gb
Simplicidad: soluciones de flujo de trabajo automatizado de preparación de muestras para el análisis
Velocidad: ciclos de secuenciación en tan solo 2 horas
Capacidad de ampliación: hasta
10 Gb
Simplicidad: soluciones de flujo de trabajo automatizado de preparación de muestras para el análisis
Velocidad: ciclos de secuenciación en tan solo 2 horas
Precisión: herramienta de verificación de la secuenciación óptima
Velocidad y flexibilidad: procesamiento de 1 a 96 muestras normalmente en < 5 horas
Lectura de longitud: capacidad de lectura de longitud máxima, hasta 1000 bp
Flexibilidad: procesamiento de varios proyectos con un solo FlowChip (6 pistas independientes)
Velocidad y ahorro: sin necesidad de usar gránulos después de la actualización de Wildfire
Precisión: de hasta el 99,99 % para la detección de variantes raras
Aplicaciones de secuenciación
De ARN dirigida
De ADN dirigida
Microbiana
De transcriptomas
De exomas
Del genoma completo
Secuenciación de ARN
Confirmación de resultados de secuenciación de última generación
Repetición de la secuenciación de amplicones dirigida
Identificación de bacterias, hongos y virus
Análisis de fragmentos
Análisis de microsatélites/STR
Genoma humano completo
Exoma humano
Análisis de transcriptomas completos
  Más información   Más información   Más información   Más información