CultureWorkflowPath
Si está estudiando células madre para investigación básica, el descubrimiento de fármacos o futuras aplicaciones terapéuticas, ofrecemos una amplia gama de medios, suplementos y reactivos Gibco® a la medida de sus necesidades de cultivo de células madre. Nuestros productos están fabricados con estándares de calidad superior, ofrecen uniformidad y precisión para obtener el máximo rendimiento de sus experimentos.
Solicitar información
Elija su aplicación:
PSC   MSC   NSC   HSC
Los productos de cultivo celular más populares
PSC
Medio Essential 8™
Cultive iPSC sin alimentación con baja variabilidad.
Sustitutivo de suero KnockOut™
Sustituya los fibroblastos con una formulación definida, sin suero.
Medios de congelación celular
Hemos desarrollado una gama de soluciones de crioconservación a la medida de sus necesidades de investigación.
NSC
Suplementos B-27®
Encuentre el suplemento a la medida de sus necesidades.
Medio Neurobasal®
Permite el mantenimiento a corto y largo plazo de las células neuronales.
MSC
Medios sin suero de MSC CTS™ StemPro®
Permite un mayor crecimiento que los medios de MSC clásicos.
Medios sin compuestos xenobióticos MSC SFM StemPro®
Permite el crecimiento en condiciones sin suero y sin compuestos xenobióticos.
Pluripotent Stem Cell  
La investigación con células madre pluripotentes (PSC) requiere una cuidadosa atención a las condiciones de cultivo. Los medios y reactivos Gibco® han estado a la vanguardia de la investigación con células madre pluripotentes desde hace años. Desde el sustitutivo de suero KnockOut™ hasta el medio Essential 8™ y los medios de investigación de terapia celular o reactivos y sustratos de paso optimizados, Gibco® ofrece productos de cultivo de confianza.
Neural Stem Cells
Los medios y suplementos Gibco® son los reactivos más citados para el uso en el cultivo de células madre neuronales. Elija entre la flexibilidad de nuestros suplementos B-27®, N-2, StemPro® y Neurobasal® o la facilidad de uso con el kit NSC SFM StemPro®, especialmente formulado para el crecimiento sin suero y la expansión de células madre neuronales humanas.
Mesenchymal Stem Cells
Ofrecemos una amplia selección de productos especializados optimizados para poblaciones de células madre mesenquimales, muchos de los cuales están libres de componentes de origen animal y respaldados por nuestra marca CTS™. Estos medios están diseñados para minimizar el tiempo de adaptación, maximizar el rendimiento de las células y cumplir los requisitos normativos.
Las células madre hematopoyéticas con expresión CD34 (células CD34+) se definen por su capacidad para reponer todos los tipos de células sanguíneas y autorregenerarse. StemPro®-34 SFM es un medio de cultivo sin suero formulado específicamente para el cultivo de estas células madre, y ofrece una expansión y diferenciación extraordinarias de las HSC aisladas a partir de médula ósea, sangre periférica, sangre del cordón umbilical respecto a los sistemas de cultivo tradicionales.