2015年11月11日,中国南京——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)于近日参加“第五届全国药物分析大会”,并在大会期间全方位展示了药物分析领域,包括蛋白质药物液质分析代谢组学、药物杂质分析、2015版药典新增修订方法等在内的优异解决方案以及色谱、痕量元素分析在药物分析中的特色应用等。
“第五届全国药物分析大会”由中国药科大学承办,药物质量与安全预警教育部重点实验室、中国药科大学药物分析学国家重点学科、中国药学会《药学进展》杂志等协办。会议以“多学科交叉融合下的药物分析创新研究”为主题,邀请了国内外药物分析领域专家与同行就药物分析新技术发展现状、最新研究成果以及未来发展趋势和挑战等进行深入交流与探讨。大会共有580多位专家学者参会,举办90多场大会和分会报告。
“第五届全国药物分析大会”正式拉开帷幕
会议期间,在药物分析方面,赛默飞旗下能够实现药物同时定性定量的Q Exactive Focus高分辨质谱, 以及《Q Exactive Focus 高分辨液质-药物杂质分析解决方案》和《离子阱多级液质药物杂质分析解决方案》获得了参会人员的广泛关注。
在食品组学研究和兽药鉴定领域,研究人员通过运用赛默飞Orbitrap高分辨率质谱的精确筛查和高灵敏度定量能力,建立了肉制品中12种β受体激动剂精确筛查和高灵敏度定量的方法。研究人员使用该方法对400批猪、牛、羊、鸡肉样品进行了分析,并还以氯丙那林为例,介绍了未知兽药的鉴定流程。
针对药物一致性研究,作为新型检测器,赛默飞电雾式检测器可提供一致响应,应用性能非常优异。该检测器的响应与分析物的化学结构无关,不论分析物是何种结构,电雾式检测器均可提供一致的响应,并在更宽的动态 范围内表现出更强的灵敏度。它可以使目前需要在不同检测器(如示差折光(RI)、紫外(UV)、蒸发光散射(ELSD)等)上完成的分析任务只需在一台通用型检测器上即可完成。
赛默飞展台前人头攒动
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美 元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的 使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发 展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为 了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应 用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成 立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网 站:www.thermofisher.com