持续创新
食品安全标准不断变化发展,这通常意味着如今较低的农药残留分析许可标准可能在今后会提高。
我们创新的技术有助于实验室始终引领前沿。我们为不断发展的农药残留分析提供强大的工作流程解决方案和专业知识,以协助实现法规合规性和食品安全、食品质量以及研究和检测实验室运作。我们涵盖了从样本输入到数据输出的全过程。点击以下工作流程步骤了解更多信息。
最新应用速递
本文应用赛默飞三重四极杆气质联用仪 TSQ 8000 Evo,结合TraceFinder软件实现了一针进样同时筛查933种农药及部分环境污染物的。在此条件下,依然能够得到很好的方法学指标。TSQ800 Evo 在农产品农药残留定性定量应用领域,具有高选择性、高灵敏度、高稳定性和高通量的特点,完全能够胜任监管部门要求的实际样品中不确定农药的低浓度筛查、确认和定量分析的要求。
广受欢迎的农药分析产品
农药残留仪器检测工作流程
样品制备解决方案
可以简化和提高农药、除草剂与农药残留分析的样品制备和耗材。我们为高通量实验室提供了自动化样品制备解决方案,如加速溶剂萃取平台。我们还提供更传统的 QuEChERS 样品制备产品,适合较小的实验室和针对难处理基质的食品分析。
  • 没有基质限制,可以从高脂肪、低水分样品或高含水量样品中萃取农药
  • 以很小的溶剂体积快速萃取化合物。
  • 使用有机酸和水性溶剂,或在高温和高压下使用酸和碱
  • 无人值守的自动化流程使您可以通宵萃取样品
  • 从大量含水基质中分离痕量有机物
  • SPE 的四个步骤自动化(调理、加载、漂洗和洗脱)
  • 降低溶剂消耗,提高回收率和可重现性
  • 在 2-3 小时内同时处理 6 份样品,仅 15 分钟需要操作人员参与
  • 典型应用包括多环芳烃、农药和除草剂
  • QuEChERS 试剂盒提供快速、简单、稳固且具有成本效益的萃取过程,适合从多种不同类型食品中萃取多种农药
  • 在高度监管的食品安全和农药分析领域取得可靠结果的关键技术
  • 回收率高、结果精确、样品处理量高、溶剂和玻璃器具用量低、需要的人工和工作台空间减少、试剂成本更低等
接下来,根据您的农药残留应用的首选分析仪器解决方案,点击步骤 2 和/或步骤 3。
专题资源
   Watch a live demonstration: innovative solutions for pesticides residue testing by Thermo Fisher Scientific
LC、LC-MS 和 IC-MS 解决方案
如需要准确、可重现和快速的分离,请选择我们的解决方案,这些解决方案可以帮您从复杂的基质中成功分析农药残留化合物。
  • 以卓越的灵敏度对多个化合物类别进行筛选和定量分析
  • 简单、耐用和可靠
  • 专门的食品安全应用软件提高了生产率
  • 面临样品数量不断增加和严格预算限制的食品安全实验室也可负担
  • 高分辨率高质量精度 (HRAM) 技术能对数量众多的化合物实现定量鉴定
  • 方法制定简单,“从筛选到确认”快速得到结果
  • HRAM 可以实现高效的靶向鉴定和未知鉴定
  • 分析离子和极性农药
  • 高容量离子色谱分析提供了无与伦比的保留和色谱分离能力
  • TSQ 三重四极杆质谱分析提供了可检测性、选择性和识别能力
点击步骤 4“软件产品”来了解如何分析您的数据。
专题资源
GC 和 GC-MS 解决方案
如需要准确、可重现和快速的分离,请选择我们的解决方案,这些解决方案可以帮您从复杂的基质中成功分析含量或可用性有限的农药残留物。
  • 易于使用的系统
  • 卓越的分离能力、质量精度、线性动态范围和灵敏度
  • 针对靶标和非靶标的分析均能达到常规分析性能
  • 适合最终样品工作流程的具有极高可靠性的定量分析
  • 适合多残留农药分析方法的定制系统
  • 预加载的 GC-MS/MS 和数据处理方法
  • 农药分析仪包括高性能耗材配置
  • 逐步式定制方法预排
  • 超过 600 种农药化合物数据库
  • 智能软件工具,确保方法最佳
  • 毛细管气相色谱与高分辨率/精确质量数 (HRAM) Orbitrap 质谱联用
  • 易于使用的系统
  • 农药残留检测鉴定和定量分析样品的全面表征
点击步骤 4“软件产品”来了解如何分析您的数据。
专题资源
软件产品
适用于您的农药残留工作流程的分析软件解决方案;包括鉴定、定量分析 &确认
  • 用于管理原料、成品与农药分析结果之间批次关系的安全环境
  • 可供稽查合规性的样品数据完全可追溯性
  • 食品生产商可以快速鉴定和撤回任何潜在污染的食品
  • 简化农药残留分析的工作流程
  • 全面集成我们的 GC/MS/MS、IC/MS/MS 和 LC/MS/MS 仪器
  • 在一个应用程序中快速便捷地处理和报告数据
  • 运行分析,从方法创建到定量分析
  • 基于资料库的化合物鉴定
  • 易于使用、工作流程驱动的农药残留检测实验室软件包使用 GC-MS 和 LC-MS 可以对靶标和非靶标进行定量分析
  • 专为 HRAM 分析设计,TraceFinder 软件通过强大的方法开发来提高生产率
  • 提供简化的数据采集、综合数据审查和广泛的报告功能,包括自定义报告选项
  • 使用小分子鉴别软件简化和自定义数据分析
  • 使研究人员能够有策略地收集、组织、存储和报告数据,适用于靶向和非靶向的高分辨率分析
点击步骤 5 来了解准备就绪的食品分析工作流程系统。
专题资源
  •  手册:企业集成 LIMS——LIMS 提供了用于在实验室中管理原料、成品与农药分析结果之间批次关系的安全环境。
  •  手册:Chromeleon CDS 软件——统一色谱和常规定量 MS 分析工作流程,提供仪器的完全整合。
  •  手册:Tracefinder 软件——采用高分辨率精确质量数 (HRAM) 和/或三重四极杆 (TSQ) 质谱仪,在进行靶标筛选和常规定量分析时,可以提高灵活性并增加一系列功能
  •  手册:Compound Discoverer 软件——唯一能够充分利用高分辨率精确质量数 (HRAM) 数据的小分子分析解决方案
总工作流程解决方案
适用于您的农药残留工作流程的分析软件解决方案;包括鉴定、定量分析 &确认
  • 适用于进行农药残留检测的实验室
  • 全套液相色谱 - 质谱 (LC-MS) 解决方案
  • 提高生产力,改进效率
  • 食品基质中农药残留物常规分析及靶标和非靶标筛查
  • 适用于农药残留分析的定制系统。
  • 综合系统设计用于简化多种残留农药分析方法的实施和管理,无论方法复杂性或用户熟练程度。并简化半挥发性有机物 (SVOC) 分析的执行和管理,而无需考虑方法复杂性和用户的经验水平
  • 系统包括硬件、软件、耗材、方法以及用于缩短样品分析周期并最大程度降低样品分析成本的其他工具
专题资源
  •  手册:Pesticide Explorer 系列——我们的 Pesticide Explorer 系列包括成功设置方法及数据分析所需的所有工作流程组成部分。耗材、LCMS 硬件、软件以及内置的仪器和数据处理方法——已预先配置并通过测试——都由您的单一来源供应商在此提供。
  •  手册:GC-MS/MS 农药分析仪——Thermo Scientific™ TSQ™ 8000 Evo 农药分析仪提供了一个全面的解决方案,帮助用户更轻松地执行和管理分析多种残留农药的方法,无论方法有多复杂性以及用户的经验程度如何
  •  应要求举办的网络讲座:第 4 部分,共 4 部分:LC-MS/MS 和 GC-MS/MS的数据处理 & 分析软件的最新发展& 未来发展方向——本网络讲座将针对采用 LC-MS 和 GC-MS 对食品中农药残留的分析,为农药残留分析师提供有关软件方法开发和数据处理方面有价值的信息。技术专家将审查最新的软件进展,以帮助进行数据解读和报告。
  • 电子书:农药残留分析:我们走了多远——我们将前往何方?——来自世界各地的知名专家讨论未来主导食品分析的趋势、挑战和技术。
专题视频