有效检测食品中的环境污染物
赛 默飞拥有先进的仪器设备和专业的检测技术,能够检测大气、水体、土壤中的多种污染物,切实保障农产品及食品安全。  
环境污染物解决方案
随 着工业化发展带来的环境污染日趋严重,越来越多的环境污染物可通过食物链进入食品及其原料中,主要是来源于大气、水体、土壤的各种无机和有机污染物、重金 属污染物、煤烟粉尘和金属飘尘等。这些有害物质可在环境里长期存留,通过食物链蓄积,逐级传递,最终进入人体,对人体造成不良影响,可致癌或导致出生缺 陷,对消费者的生命健康造成严重威胁。 因此,对于环境污染物的监测和检测,成为食品安全的关注焦点之一。
iCAP Qc-ICPMS 测定植物性食品中的稀土元素
本 文建立了iCAP Qc-ICPMS 测定植物性食品中16 种稀土杂质 元素的分析方法。实验中采用Rh 和Re 作为内标,在单一氦气碰撞模式(KED 动能歧视)测定16 种稀土杂质元素。
了解详情
Determination of PCDD/Fs in Environmental Samples using Accelerated Solvent Extraction (ASE) and GC-MS/MS
This application note describes the use of the Thermo Scientific™ TSQ Quantum™ XLS Ultra GC-MS/MS as applied to the analysis of PCDDs/PCDFs in sediments, soils, bottom, and fly ash (as incineration by-products) at the levels of interest and the level of agreement with “gold standard” analysis using GC-HRMS.
了解详情
Targeted and Nontargeted MS Analysis of Contaminants in Storm Water Retention Ponds
Environmental analysis, water analysis, wastewater, micropollutants,
EQuan MAX Plus, TSQ Quantiva, LTQ Orbitrap Velos
了解详情
Analysis of Triazine Pesticides in Drinking Water Using LC-MS/MS (EPA Method 536.0)
This application note demonstratesthe analysis of these compounds over the concentration range 0.25 – 5.0 ng/mL (ppb) using the Thermo Scientific TSQ Quantum Access™ triple stage quadrupole mass spectrometer and the Thermo Scientific Accela™ HPLC system.
了解详情
Identification and Quantitation of Microcystins by Targeted Full-Scan LC-MS/MS
Develop a simple and sensitive LC-MS method for definitive identification and quantitation of microcystins in water
了解详情
更多应用资料
相关产品
网络讲座库
在食品行业多个重要主题上,新的食品与饮料网络讲座库可作为您全面而便捷的信息来源。
更多食品安全讲座
联系我们
赛默飞全国服务热线:
800-810-5118
400-650-5118(支持手机)
邮箱: Sales.China@thermofisher.com
微博 & 微信
关注赛默飞官方微信和微博获取更多最新消息和精彩内容
新浪微博:
赛默飞世尔科技(中国)有限公司
官方微信: