电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS)
先进全面的 ICP-MS 产品组合
我们的创新型 ICP-MS 解决方案专为帮助从高通量和常规实验室至最前沿的研究机构的所有实验室达标而设计。我们的 ICP-MS 仪器的先进性能可实现可靠性、数据准确性和简易直观的工作流程,以及易用性,从而让您的工作更加智能化,随时迎接今后的更多挑战。
广受欢迎的 ICP-MS 产品
ICP-MS 专题目录
在亚 ppt 至 ppm 级进行全面的元素分析,此紧凑型小型台式系统可强有力地快速进行高灵敏度的痕量检测。
先进的干扰消除能力能够在即使最具挑战性的分析应用中也实现难以置信的精度,并结合了独特的易用性。
拥有同类领先的干扰消除能力,可以超级灵敏并可靠地在痕量级别进行多元素定量分析,甚至无需样品处理。
在一系列广泛的样品中进行精确而准确的同位素比分析
直观的用户友好平台软件设计用于简化工作流程并使效率最大化。采用此通用软件解决方案可以轻松实现实验室技术人员轮换。
ICP-MS 技术选择器
SQ-ICP-MS
TQ-ICP-MS
HR-ICP-MS
MC-ICP-MS
特点 在亚 ppt 至 ppm 级进行全面元素分析,此紧凑型小型台式系统可强有力地快速进行产生高灵敏的痕量检测。 先进的干扰消除能力能够在即使最具挑战性的分析应用中也实现难以置信的精度,并结合了独特的易用性 拥有同类领先的干扰消除能力,可以超级灵敏并可靠地在痕量级别进行多元素定量分析,甚至无需样品处理 高分辨率、高灵敏度以及多接收功能结合了最新的创新放大器技术,让多同位素分析达到了痕量级别
应用 高质量、高通量的分析,用于有灵敏检出限要求的常规实验室。最适宜有难度的样品。 从常规到研究水平分析,为实验室寻求不断改进以满足当前和未来的法规要求,拓展新市场或取得新的科学突破。适合高基质样品 扇形磁场 ICP-MS 系统特别适合半导体、地质学和材料科学实验室,无论是有机与无机溶液还是固态基质均可 多接收器 ICP-MS 是研究地球科学与核科学,以及需要高精度同位素比测量的生物化学、食品科学、法医学和医学的终极工具
尺寸 台式 台式 落地式 落地式
关键技术 单级一四极杆 + flatapole 设计 QCell 三重四极杆,包括 flatapole 设计 QCell 可用于离散倍增电子检测器或额外的单个法拉第检测器的双重聚焦扇形磁场 带可移动的法拉第杯检测器的双重聚焦扇形磁场,也可配备多个离子计数器
外部设备兼容性 完全集成大部分 LA、IC/LC 以及 GC 系统。 与大多数 LA、IC/LC 以及 GC 系统兼容
自动 与一系列实验室自动系统轻松兼容融合,实现工作效率最大化产出
软件 Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ (ISDS) 软件 ELEMENT™ 软件套件 多接收软件套件
集成您的 GC 和 ICP-MS 系统 – 无缝集成!
当无缝连接 GC 和 ICP-MS 系统后,即使具有最具挑战性检测线的应用也可以轻松应对。Thermo Scientific™ GCI 系列接口提供了简单、可靠的挥发物测量,低至亚 ppt 浓度。
了解更多 ›
资源
视频与网络讲座
   Discover the NEW Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS
   Seamless Integration of GC-ICP-MS for Organotin Analysis. GCI Interface Series