Gas IRMS Instruments
精确、灵敏、线性、稳定
高度可配置的 Thermo Scientific™ 气体 同位素比质谱仪具有出色的精度和灵敏度、卓越的线性度和稳定度,可为广泛的研究应用提供分析结果。
功能齐全的气体同位素比质谱仪
在单台分析仪中执行所有 IRMS 应用。
Thermo Scientific™ Delta V™ IRMS 集出色的灵敏度、线性度及稳定度于一身,应用范围超级广泛,如利用 EA-IRMS 检测蜂蜜掺假、利用 GC-IRMS 分析土壤中 PAHs 的 δ13C。
具有顶级性能和灵敏度。
Thermo Scientific™ 253 Plus稳定同位素比质谱仪提供开放而灵活的平台,将 IRMS 中最少样品的进样系统和制备装置连接起来。
揭开分子水平的同位素分析
我们的高分辨率同位素比质谱仪彻底改变了分子的特殊位点和clumped同位素比的分析方法,使分析员能够准确判定分子形成的条件及其运输、储存、降解方式。
探索高分辨率 IRMS 的优势
质量分辨率超过 18.000
253 Ultra HR-IRMS 包含 10 kV 电子碰撞电离源、高质量分辨率双聚焦扇形磁场分析器以及可变接收器阵列,分辨率达 18.000。采用可切换入射狭缝,根据方法设定自动选择高、中、低三种分辨率。
模块化概念
253 Ultra HR-IRMS 包含两个用于处理达 3 种参考气体和样品的双路粘性流进样系统。基于该模块化双路进样设计,每个双路进样口均可根据所分析样品的类型进行更换,防止交叉污染。
终极丰度灵敏度
可变接收器阵列的信号强度动态范围 >10 个数量级,可实现从法拉第杯中高丰度离子束的收集到罕见离子种类的单离子计数。轴向二次电子倍增管配备 RPQ 阻滞透镜,可达到终极的丰度灵敏度,因而可以分析极小的信号。
全面集成的工作流程
Thermo Scientific Qtegra™ 智能科学数据解决方案采用全面集成的工作流程,彻底改变了同位素比分析的流程,普及了高分辨率同位素比质谱仪的应用。Qtegra 软件将特定样品相关的所有实验整合到一本“实验室手册”中。
High Resolution Gas IRMS Components
静电探测器
半径 220mm 的静电扇形分析器 (ESA) 可在扇形磁场前重新聚集离子的能量分散。
入射狭缝
入射狭缝由计算机控制,可在 5μm~250μm 的范围内调节,选择高、中、低三种分辨率。
扇形磁场
温控层叠式电磁铁的半径为 230mm。整个系统的离子光学放大倍数是 2,分散度为 810 mm。全加速电压时质量范围达 280,在较低的加速电压和质量分辨率下可扩展至 560。
可变多接收器
在固定轴向接收器的各侧均有 4 个可移动检测器平台。每个可变检测器平台均配法拉第杯检测器,此外,还带紧凑离散打拿极 (CDD) 离子计数检测器。
10 kV 离子源
气密性电子碰撞离子源具有大范围可调电子能和可变抽运电导,具有超高灵敏度。离子源的低“加扰”特性使其在离子中保持聚集和同位素分布。
RPQ SEM
轴向检测器通道是一个配法拉第杯和高灵敏度离子计数检测器 (SEM) 的双模式检测器。SEM 前部配阻滞电压四极透镜 (RPQ),以减少测量极小离子束的丰度灵敏度。
质量分辨率超过 18.000
253 Ultra HR-IRMS 包含 10 kV 电子碰撞电离源、高质量分辨率双聚焦扇形磁场分析器以及可变接收器阵列,分辨率达 18.000。采用可切换入射狭缝,根据方法设定自动选择高、中、低三种分辨率。
模块化概念
253 Ultra HR-IRMS 包含两个用于处理达 3 种参考气体和样品的双路粘性流进样系统。基于该模块化双路进样设计,每个双路进样口均可根据所分析样品的类型进行更换,防止交叉污染。
终极丰度灵敏度
可变接收器阵列的信号强度动态范围 >10 个数量级,可实现从法拉第杯中高丰度离子束的收集到罕见离子种类的单离子计数。轴向二次电子倍增管配备 RPQ 阻滞透镜,可达到终极的丰度灵敏度,因而可以分析极小的信号。
全面集成的工作流程
Thermo Scientific Qtegra™ 智能科学数据解决方案采用全面集成的工作流程,彻底改变了同位素比分析的流程,普及了高分辨率同位素比质谱仪的应用。Qtegra 软件将特定样品相关的所有实验整合到一本“实验室手册”中。
High Resolution Gas IRMS Components
静电探测器
半径 220mm 的静电扇形分析器 (ESA) 可在扇形磁场前重新聚集离子的能量分散。
入射狭缝
入射狭缝由计算机控制,可在 5μm~250μm 的范围内调节,选择高、中、低三种分辨率。
扇形磁场
温控层叠式电磁铁的半径为 230mm。整个系统的离子光学放大倍数是 2,分散度为 810 mm。全加速电压时质量范围达 280,在较低的加速电压和质量分辨率下可扩展至 560。
可变多接收器
在固定轴向接收器的各侧均有 4 个可移动检测器平台。每个可变检测器平台均配法拉第杯检测器,此外,还带紧凑离散打拿极 (CDD) 离子计数检测器。
10 kV 离子源
气密性电子碰撞离子源具有大范围可调电子能和可变抽运电导,具有超高灵敏度。离子源的低“加扰”特性使其在离子中保持聚集和同位素分布。
RPQ SEM
轴向检测器通道是一个配法拉第杯和高灵敏度离子计数检测器 (SEM) 的双模式检测器。SEM 前部配阻滞电压四极透镜 (RPQ),以减少测量极小离子束的丰度灵敏度。
Detecting Clues, tracking Origin, unraveling History with isotope fingerprints
Isotope fingerprints: Finding clues, tracking origins and unraveling history
History can't hide from the isotope hunter. Geography, geology and growth conditions of foods, fibers, liquids and stone are embedded in their unique isotope fingerprints. Trace your sample history with our complete portfolio of IRMS systems.
Investigate more
Featured video
Food and beverage samples have a fingerprint, a unique chemical signature that allows the product to be identified with IRMS.
Featured webinar
In this webinar Dr. Alessandro Casilli, who heads the IRMS Department at the Brazilian Laboratory for Doping Control, discusses how IRMS can be combined with GC-MS for the detection and confirmation of synthetic endogenous anabolic steroids from just one sample injection. He also introduces recent technological advances that potentially eliminate additional HPLC steps via automation.
Register to view webinar