开启激动人心的地球科学和核科学研究的大门
开启激动人心的地球科学和核科学研究的大门
利用 Thermo Scientific™ 多接收 ICP-MS 和 TIMS 系统无以伦比的精确度、灵敏度、动态范围和稳定性,满足各领域对高精度同位素比测量的要求。这些系统代表在多接收 ICP 技术方面向前迈进了一大步,使您能应对地球科学、核科学以及其他学科领域不断增长的应用需求。
多接收 ICP-MS 专题目录
Thermo Scientific™ Neptune Plus™ 质谱仪是一款双聚焦式多接收 ICP-MS,具有高质量分辨率、用于实现高灵敏度的 Jet 接口、配有 1013 至 1010 ohm 放大器的可变多接收器、多个离散型极电子倍增器和可选的双 RPQ 选件。
Thermo Scientific™ Triton Plus™ 是一款单聚焦热电离质谱仪,具有可处理较高样品通量的特性,配备 1013 至 1010 ohm 放大器的多接收、变焦光学器件、多离散打拿极电子倍增器和可选的双 RPQ 选件。
Integrate your GC and ICP-MS system – seamlessly!
When GC and ICP-MS systems are seamlessly connected, even applications having the most challenging detection limit are no problem. The Thermo Scientific™ GCI Series Interface provides easy, reliable measurement of volatile species, down to sub-ppt concentrations.
Learn more ›
Make pioneering discoveries in geochronology
开创地质年代学探索之旅
利用气体质谱仪深入了解岩石、矿物、沉积物和化石的年代。
提高精确度
您的分析是否受样品量的限制?地质科学研究面临的一项重大挑战是对小离子束的分析。该项研究的分析精度受质谱仪检测系统的限制。配备采用全新电阻器设计的 1013 ohm 放大器,使系统响应速度更快,信噪比更低。
了解更多