基于链霉亲和素的信号放大技术被广泛用于流式细胞仪、荧光成像、蛋白质免疫印迹分析以及基于微孔板的检测,可以实现更高的信号输出和更出色的检测灵敏度。 链霉亲和素的荧光偶联物可用于检测生物素化的生物分子,如一抗和二抗、配体和毒素,或者用于原位杂交或基于微珠检测的 DNA 探针。 链霉亲和素的酶偶联物,如 HRP 和 AP,通常用于蛋白质免疫印迹分析、ELISA 和原位杂交成像等应用。 链霉亲和素偶联的磁珠和树脂可用于分离蛋白、细胞和 DNA,或者用于免疫检测或亲和筛选。
我们的生物素结合蛋白产品系列包括链霉亲和素、亲和素和 NeutrAvidin®中性亲和素 蛋白。 每个蛋白每分子可以结合 4 个生物素,具有高亲和力和选择性。
  • 链霉亲和素是最常用的——因为是非糖基化亲和素,非特异性结合水平极低。
  • 亲和素为强阳离子糖蛋白,等电点约为 10.5——在某些应用中可能由于其残存的正电荷和寡糖组分产生非特异性结合背景。
  • NeutrAvidin® 中性亲和素蛋白,是经过去除糖基的处理后,等电点降低,使非特异性结合也降低了。
请参见所有偶联和非偶联链霉亲和素产品
热销产品
酶标链霉亲和素与亲和素偶联物
 生物结合蛋白链霉亲和素与亲和素的酶标偶联物(包括链霉亲和素辣根过氧化物酶 [HRP] 与链霉亲和素碱性磷酸酶 [AP]),可为 ELISA、化学发光检测、蛋白质免疫印迹分析、免疫组化与免疫细胞化学提供研究工具。
生物素与生物素化偶联物
生物素化试剂 带有一个"“尾巴”",可将非常难检测的分子整合到探针上,使之可被标记过的检测试剂或者具有亲和捕获能力的基质所识别。 在被标记上生物素或者半抗原尾巴之后,靶标分子(例如抗体、凝集素、药物、多聚核苷酸、多糖或受体配基)可用于检测复合物溶液、细胞、组织以及蛋白、核酸斑点与芯片。 我们提供全面的产品用于检测已经被生物素标记的分子或生物分子,同时也提供用于标记蛋白和抗体的试剂盒。
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.
Please click on the button below to fill out our bulk and custom ordering form. 
Complete request form