可为每一种规模提供容器解决方案
无论您的应用是否涉及大容量颗粒分离、蛋白质纯化、DNA 分离或其他分离方法,我们的 Nalgene™ 离心瓶的全面选择几乎能为每一种规模提供解决方案。我们的离心瓶的尺寸范围介于 175mL 至 2L 之间,具有广泛的可选材料,同样也具有圆底和锥形底部两种配置。
广受欢迎的加工离心瓶
Nalgene™ 2L 聚丙烯共聚物带密封盖生物瓶
Nalgene™ 1L 聚碳酸酯带密封盖超速离心瓶
Nalgene™ 聚碳酸酯离心瓶
低速离心瓶
可靠、准确的实验室器具。适合低速、大容量细胞收集、颗粒分离和蛋白质纯化的经济型一次性解决方案。
高速离心瓶
耐久且保证防渗漏。使用防渗漏的耐久离心瓶在高速大容量应用中提高生产率和颗粒回收性。
离心瓶附件
优质且可靠。最大程度提升性能并确保合适的转头适配您的离心瓶(带 Nalgene 离心瓶密封盖组件和 Nalgene 离心瓶适配器)。
Quality, choice, and innovation for your applications
Enhance productivity through innovative general labware products. Our proven lab consumables will meet your specialized application needs, and help you maintain a clean, safe, and efficient laboratory.
Resources