细胞器染色剂选择指南
Imaging cell structure
细胞器在细胞功能中起着关键作用,而使用合适的细胞器选择性标记染色剂、染料或特异性抗体来对特定细胞器进行检测则是细胞及组织荧光成像中的关键。 细胞器染色剂可以作为复染剂,帮助识别细胞中的特定蛋白及感兴趣靶标的位置,而利用特定细胞器关联蛋白的抗体进行细胞成像可以帮助我们更好地理解细胞功能。 我们提供的细胞器染色剂包括细胞器特异性染料和染色剂,可用于活细胞成像、固定细胞成像,也可用于流式细胞分析。
查找细胞器特异性抗体和细胞器染色剂
CellLight® 荧光蛋白 标记
CellLight® 试剂提供了一种使用荧光蛋白标记活细胞中特定结构的最简便方法。 您只需要将试剂加入到细胞中,过夜孵育,第二天早上即可进行成像。 这类即用型试剂可以快速表达标记特定细胞结构的融合荧光蛋白。 这种荧光蛋白只需要通过一步简单的转染即可进入细胞,无需采用分子生物学技术进行操作——工作原理和细胞染色剂类似。
了解更多CellLight® 试剂
仅供研究使用, 不可用于诊断操作。