使用我们的 Invitrogen™ cDNA 文库构建试剂盒建立您自己的 cDNA 文库,将我们的 PCR 即用型第一链 cDNA 用于您的基因发现和分析过程或者使用我们的 RACE 试剂盒扩增 mRNA 末端。 我们还开放了来自 CalTech(加州理工学院)和 RPCI(罗斯维尔帕克癌症研究所)的 BAC/PAC 基因文库。
cDNA 文库构建试剂盒
使用 SuperScript® 逆转录酶和非切割文库(未使用限制酶切)专用的 Gateway® 克隆技术构建高质量的全长 cDNA 文库。 或者使用我们创新型的 CloneMiner™ II 试剂盒。
cDNA
Gene Pool™ cDNA 是一种 PCR 即用型第一链 cDNA ,适用于特定引物或简并引物,组织或肿瘤特异性表达的分析或者剪接 mRNA 的表征。
  • 查看所有  cDNA
RACE 试剂盒
用于快速扩增 cDNA 末端的试剂盒 (RACE) 可在 mRNA 的 3' 或 5' 末端扩增未知的核酸序列。
基因组 DNA 文库
BAC/PAC 基因组 DNA 克隆资源来自于加州理工学院和罗斯维尔帕克癌症研究所。