进行对照
使用化学合成工艺中的预装配三核苷酸构建单元使得DNA序列多样化。 这允许在随机位点完整定制氨基酸组成,从而避免出现不必要的终止密码子或氨基酸。
与使用传统技术生成的文库相比,利用TRIM技术生成的文库明显具有更高的品质。
可选择以克隆进您所选的载体的形式提供,亦可在您自己实验室克隆。 与采用其它GeneArt®服务一样,重组体需经过严格的质量控制检查,包括测序和统计学分析,以确保您获得的兼并序列文库可帮助您实现研究目标。
可克隆或无缝克隆基因库
GeneArt®无缝克隆组合基因库
  • 5 微克线性DNA准备好通过5'和3' 限制性位点克隆
GeneArt®克隆组合文库
  • 30微克的质粒DNA克隆到您所选用的载体上
  • 包括所有库转化株的甘油储存
启动你的项目
下载调查问卷,以便提交您的项目信息 为了保护数据传输安全,请在我们的客户登陆页面注册
使用传统技术通过导入简并密码子(NNS,VNS等)生成的文库也是有效的。 请填写两种技术的上述调查问卷。
如需了解此服务或订购过程的更多信息,请联系christian.kranz@lifetech.com
应用
  • 最佳抗体亲和力(体外 亲和力成熟)
  • 人源化抗体
  • 抗体特异性谱分析
  • 改善物理化学蛋白质特性,如溶解度、热稳定性和工业环境下的活性
  • 性能增强,比如提高启动子活性和优化酶性能
  • 延长用于体内环境治疗的半衰期
  • 提升工业用途中酶的功能
  • 改变酶的对映体选择性
  • 诱导专利保护序列中的蛋白变化
优点
  • 成功率: 定制设计允许包括只替换已知的某个属性,从而提高筛选成功的几率
  • 灵活性: 甚至允许的氨基酸比例都可以精确控制 - > 如精确地反映出在人体中检测到的比例
  • 准确度 TRIM significantly reduces frameshift mutations and "abolishes" the occurrence of stop codons which makes the screening of e.g. antibody libraries more efficient. 所达到的辅助突变率通常为(精确范围 >82%
  • 最大的多样性 实验室多样性达到了 1012
  • 速度 我们具备的能力可支持快速生产
质量控制
所有的GeneArt®组合文库产品均已经过测序和统计学分析,有助于确保其符合下列质量基准:
  • 对至多96个转化体进行测序,确认符合客户有关核苷酸含量和氨基酸编码的要求,且重组体未突变部分的序列完整性达到了最低要求
  • 采用大规模测序验证重组体的非变性部分具有正确的序列,随机化部分符合客户的要求并维持开放阅读框
  • 先于扩增之前进行实时PCR检测,以确认文库多样性目标已达成
参考文献