我们可提供多种内切酶产品线,如Invitrogen™Anza™ 限制性内切酶系列和常规限制性内切酶系列。
Invitrogen   Anza限制酶克隆系统
所有Anza内切酶和Anza DNA修饰酶均使用同一种统一缓冲液,且在其中具有完全活性,可实现简单完美的克隆。
  • 所有Anza内切酶均使用一种统一的缓冲液
  • 对于所有类型的DNA均使用同一种酶切方案
  • 15 分钟内即可酶切完全
  • 即使过夜酶切也不会出现星号活性
Thermo Scientific Restriction Enzymes
FastDigest™限制性内切酶和常规限制性内切酶的丰富产品组合。