geneart tals
精确且极为灵活的
基因组编辑
TAL 效应子是一项广泛应用的技术,适合在活体细胞中进行精确高效的基因编辑。这项基因组编辑技术以可在各种宿主系统中起效而著称,包括细菌、酵母菌、植物、昆虫、斑马鱼和哺乳动物。最近,我们获得了与 TAL 相关的特定方法的明确权利,为您可以安心地前进和创新扫除了障碍。
赛默飞世尔科技提供 GeneArt PerfectMatch TAL 技术;具有全新设计的 TAL 效应子核酸酶去除了 5′ 端碱基限制,因此经设计可靶向基因组内的任意所需序列。我们还提供 GeneArt Precision TAL 用于激活因子、阻遏因子、染色质修饰剂、基因组标记以及交联分子的基因定位传输。
立即购买   了解更多关于 TALEN 编辑的信息
TALEN 技术相关视频
观看由研究员兼 R&D 主管 Jon Chesnut 博士主讲的在线教程来了解更多有关 GeneArt PrecisionTAL 技术的信息。
触动按钮即可显现最佳 TAL 效应器设计。
TALEN 设计支持申请。
需要我们为您创建工程化的细胞系吗?请告知我们。
表 1.可选的效应器结构域
产品 效应器结构域 功能   应用
GeneArt PerfectMatch TAL
Fok1 核酸内切酶 基因靶向
(天然 TAL Fok1)
  • 沉默
  • 外源 DNA 整合
Fok1 核酸内切酶 基因靶向
(截短型 TAL)
  • 沉默
  • 外源 DNA 整合
GeneArt Precision TAL VP16 激活因子 转录激活
(天然 TAL VP16)
  • 提高内源性基因亚型的表达水平
VP64 激活因子 转录激活
(天然 TAL VP64)
  • 提高内源性基因亚型的表达水平
KRAB 阻遏因子 转录的表观遗传阻遏
(TAL 阻遏因子)
  • 基因表达的可遗传基因沉默
(多克隆位点MCS) 空间阻遏 & 定制设计
(天然 TAL 多克隆位点MCS)
  • 基因表达的暂时性基因沉默
  • 通过您选择的效应器结构域靶向基因组中的任何基因座
(多克隆位点MCS) 空间阻遏 & 定制设计
(截短型 TAL MCS)
  • 基因表达的暂时性基因沉默
  • 通过您选择的效应器结构域靶向基因组中的任何基因座
KRAB = 分节基因相关结构域;MCS = 多克隆位点;TAL = 转录激活因子样(DNA 结合域)。
监测您的基因组 编辑 实验
效率 的基本工具
当使用基因组编辑工具(如 CRISPR、TAL 或锌指核酸酶)以获取靶向突变时,务必先确定采用这些核酸酶切割靶序列的效率,再继续进行费力且昂贵的实验。GeneArt™ 基因组切割检测试剂盒能够提供简单、可靠且快速的方法来确定指定基因座的核酸酶切割效率。
New? Get started here!
Press release
Need more help? Contact us.